Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyperSep™ SAX plader
Artikelnummer. 13486996 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Oversigt:
96 Aftagelig brøndplade
96 Fast brøndplade
Sengens vægt:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oversigt Sengens vægt Pakningsstørrelse
13486996 96 Fast brøndplade 50 mg Hver
10457894 96 Aftagelig brøndplade 10 mg Hver
10427073 96 Aftagelig brøndplade 50 mg Hver
10085674 96 Aftagelig brøndplade 100 mg Hver
13407006 96 Fast brøndplade 25 mg Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 13486996 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 60307243
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Opnå fremragende ydeevne til ekstraktion af carboxylsyre og andre svage syrer med disse stærke anionbytter SPE-brøndplader og individuelle brønde.
Brugen af SPE-prøveforberedelse kan øge robustheden og pålideligheden af mange biologiske, farmaceutiske, retsmedicinske og miljømæssige applikationer markant.
Thermo Scientific™ HyperSep™ SAX-pladerne har en stærk anionbytningssorbent til ekstraktion af svage syrer. Typiske anvendelser omfatter:
  • Isolering af anioniske proteiner
  • Fjernelse af sure fødevarepigmenter
  • Isolering af phenolforbindelser
  • Nukleinsyrer, nukleotider og overfladeaktive stoffer
HyperSep SAX Strong Anion Exchanger SPE 96-brønds plader og individuelle brønde er velegnede til ekstraktion af carboxylsyre og andre svage syrer. Kemien udvinder negativt ladede forbindelser fra både vandige og ikke-vandige opløsninger.
  • Amingruppe maskerer virkningen af kulstofkæden i den funktionelle gruppe
  • Selektivitet kan indstilles ved valg af buffer
HyperSep SPE patroner og plader
Thermo Scientific™ HyperSep™ fastfase ekstraktionspatroner tilbyder reproducerbar, pålidelig prøveforberedelse i et traditionelt format. Tilgængelig i en bred vifte af kemiske varianter og lejevægte er patronerne ideelle til store prøver og overholder industrielle standardkonfigurationer, hvilket muliggør effektiv rutinebehandling under vakuum, positivt tryk eller ved centrifugering.
De Thermo Scientific™ HyperSep-96™ Systemet inkorporerer traditionelle fastfase-ekstraktionssorbenter i 96-brønds pladeformat, hvilket giver hurtig analyse uden at ofre nøjagtighed eller reproducerbarhed. Det innovative design af HyperSep-96 brøndplader giver fleksibilitet til både metodeudvikling og skalajustering til 96-brønd uden metodegenvalidering. Brøndplader kan tilpasses, hvilket muliggør forskellige arrangementer med forskellige kemiske varianter af sorbenter til samtidig behandling. HyperSep-96 produkter er enten tilgængelige i pakker med 100 individuelle brønde eller i formonterede plader.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 96 Fast brøndplade
Sengens vægt 50 mg
Til brug med (applikation) Ekstraktion af svage syrer
Partikelstørrelse 40 til 60μ m
Produktlinje HyperSep
Sorbent HyperSep SAX
Type 96-brøndsplade
Volumen (metrisk) 2 mL
Volumen (metrisk) Nå 1 mL
Mængde 1 Pk.