Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyperSep™ SAX plader
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Brugen af SPE-prøveforberedelse kan øge robustheden og pålideligheden af mange biologiske, farmaceutiske, retsmedicinske og miljømæssige applikationer markant.
Thermo Scientific™ HyperSep™ SAX-pladerne har en stærk anionbytningssorbent til ekstraktion af svage syrer. Typiske anvendelser omfatter:
- Isolering af anioniske proteiner
- Fjernelse af sure fødevarepigmenter
- Isolering af phenolforbindelser
- Nukleinsyrer, nukleotider og overfladeaktive stoffer
- Amingruppe maskerer virkningen af kulstofkæden i den funktionelle gruppe
- Selektivitet kan indstilles ved valg af buffer
HyperSep SPE patroner og plader
Thermo Scientific™ HyperSep™ fastfase ekstraktionspatroner tilbyder reproducerbar, pålidelig prøveforberedelse i et traditionelt format. Tilgængelig i en bred vifte af kemiske varianter og lejevægte er patronerne ideelle til store prøver og overholder industrielle standardkonfigurationer, hvilket muliggør effektiv rutinebehandling under vakuum, positivt tryk eller ved centrifugering.
De Thermo Scientific™ HyperSep-96™ Systemet inkorporerer traditionelle fastfase-ekstraktionssorbenter i 96-brønds pladeformat, hvilket giver hurtig analyse uden at ofre nøjagtighed eller reproducerbarhed. Det innovative design af HyperSep-96 brøndplader giver fleksibilitet til både metodeudvikling og skalajustering til 96-brønd uden metodegenvalidering. Brøndplader kan tilpasses, hvilket muliggør forskellige arrangementer med forskellige kemiske varianter af sorbenter til samtidig behandling. HyperSep-96 produkter er enten tilgængelige i pakker med 100 individuelle brønde eller i formonterede plader.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | SAX 25 mg/2 mL 96 Fastbrøndsplade, 1 pk |
| Sengens vægt | 25 mg |
| Til brug med (applikation) | Ekstraktion af svage syrer |
| Partikelstørrelse | 40 til 60μ m |
| Produktlinje | HyperSep |
| Sorbent | HyperSep SAX |
| Type | 96-brøndsplade |
| Volumen (metrisk) | 2 mL |
| Volumen (metrisk) Nå | 1 mL |
| Mængde | 1 Pk. |