Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyperSep™ Beholde PEP Patroner
Artikelnummer. 15984417 Shop alle Thermo Scientific produkter
Sengens vægt:
30 mg
60 mg
100 mg
150 mg
200 mg
300 mg
500 mg
600 mg
1000 mg
2.000 mg
Kolonnekapacitet (metrisk):
1 ml
3 ml
6 ml
25 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 20
Pakke med 30
Pakke med 50
Artikelnummer. 15984417
Brand: Thermo Scientific™ 60107226
Få afbalanceret retention for polære og upolære analytter med Thermo Scientific™ HyperSep™ Beholde PEP Patroner.
Få afbalanceret retention for polære og upolære analytter med Thermo Scientific™ HyperSep™ Beholde PEP Patroner, pakket med høj kapacitet, høj renhed, meget porøst polystyren DVB materiale modificeret med urea funktionelle grupper. Med en kemi-pH stabil 0 til 14, kan disse patroner i SPE-prøveforberedelse markant øge robustheden og pålideligheden af mange biologiske, farmaceutiske, retsmedicinske og miljømæssige applikationer.
Features:
Ideal for large samples, Hypersep Retain cartridges conform to industry standard configurations and allow efficient routine processing by vacuum, positive pressure or centrifugation.
  • High, consistent recoveries
  • Fast and easy sample preparation and method development
  • Reproducible, reliable sample preparation in a traditional format
  • Available in a wide range of chemistries and bed weights
Applications:
  • Drugs and metabolites in biological fluids
  • Peptides in serum, plasma or biological fluids
  • Environmental samples
For Use With: The Thermo Scientific™ HyperSep-96™ System
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonnekapacitet (metrisk) 3 ml
Oversigt 300 mg bed weight; 3 mL column volume
Sengens vægt 300 mg
Til brug med (applikation) Retention of Polar and Nonpolar Analytes
Produktlinje HyperSep
Sorbent HyperSep Urea-Modified Polystyrene DVB
Type Solid Phase Extraction Cartridge
Volumen (metrisk) 3 mL
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.