Beskrivelse
Få afbalanceret retention for polære og upolære analytter med Thermo Scientific™ HyperSep™ Beholde PEP Patroner, pakket med høj kapacitet, høj renhed, meget porøst polystyren DVB materiale modificeret med urea funktionelle grupper. Med en kemi-pH stabil 0 til 14, kan disse patroner i SPE-prøveforberedelse markant øge robustheden og pålideligheden af mange biologiske, farmaceutiske, retsmedicinske og miljømæssige applikationer.
Ideel til store prøver, Hypersep Hold patroner i overensstemmelse med industristandardkonfigurationer og muliggør effektiv rutinebehandling ved vakuum, positivt tryk eller centrifugering.
- Høje, konsekvente restitutioner
- Hurtig og nem prøveforberedelse og metodeudvikling
- Reproducerbar, pålidelig prøveforberedelse i et traditionelt format
- Fås i en lang række kemityper og sengevægte
- Lægemidler og metabolitter i biologiske væsker
- Peptider i serum, plasma eller biologiske væsker
- Miljøprøver
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonnekapacitet (metrisk) | 3 ml |
| Oversigt | Beholde PEP 100 mg/3 mL Patron 50 pk |
| Sengens vægt | 100 mg |
| Til brug med (applikation) | Retention af polære og ikke-polære analytter |
| Til brug med (udstyr) | Thermo Scientific HyperSep-96 System |
| Partikelstørrelse | 40 til 60μ m |
| Produktlinje | HyperSep |
| Sorbent | HyperSep Urea-modificeret polystyren DVB |
| Type | Solid Phase ekstraktionspatron |
| Volumen (metrisk) | 3 mL |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.