Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyperSep™ Beholde PEP Patroner
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Få afbalanceret retention for polære og upolære analytter med Thermo Scientific™ HyperSep™ Beholde PEP Patroner, pakket med høj kapacitet, høj renhed, meget porøst polystyren DVB materiale modificeret med urea funktionelle grupper. Med en kemi-pH stabil 0 til 14, kan disse patroner i SPE-prøveforberedelse markant øge robustheden og pålideligheden af mange biologiske, farmaceutiske, retsmedicinske og miljømæssige applikationer.
Ideal for large samples, Hypersep Retain SPE cartridges conform to industry standard configurations and allow efficient routine processing by vacuum, positive pressure or centrifugation.
- High, consistent recoveries
- Fast and easy sample preparation and method development
- Reproducible, reliable sample preparation in a traditional format
- Available in a wide range of chemistries and bed weights
- Drugs and metabolites in biological fluids
- Peptides in serum, plasma or biological fluids
- Environmental samples
Specifications
Specifications
| Kolonnekapacitet (metrisk) | 25 ml |
| Oversigt | 2 g bed weight; 25 mL column volume |
| Sengens vægt | 2.000 mg |
| Til brug med (applikation) | Retention of Polar and Nonpolar Analytes |
| Til brug med (udstyr) | Thermo Scientific HyperSep-96 System |
| Partikelstørrelse | 40 to 60 μm |
| Produktlinje | HyperSep |
| Sorbent | HyperSep Urea-Modified Polystyrene DVB |
| Type | Solid Phase Extraction Cartridge |
| Volumen (metrisk) | 25 mL |
| Show More |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.