Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyperSep™ Beholde PEP Patroner
Artikelnummer. 10595895 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Sengens vægt:
30 mg
60 mg
100 mg
150 mg
200 mg
300 mg
500 mg
600 mg
1000 mg
2.000 mg
Kolonnekapacitet (metrisk):
1 ml
3 ml
6 ml
25 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 20
Pakke med 30
Pakke med 50
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sengens vægt Kolonnekapacitet (metrisk) unitSize
10595895 30 mg 1 ml Pakke med 100
15974417 600 mg 6 ml Pakke med 50
10259564 30 mg 3 ml Pakke med 50
15984417 300 mg 3 ml Pakke med 100
10505905 60 mg 3 ml Pakke med 50
10448104 200 mg 3 ml Pakke med 50
10351215 500 mg 3 ml Pakke med 50
10618725 500 mg 6 ml Pakke med 30
10015894 100 mg 6 ml Pakke med 30
10269564 60 mg 6 ml Pakke med 30
10279954 150 mg 6 ml Pakke med 30
10565245 200 mg 6 ml Pakke med 30
11504745 2.000 mg 25 ml Pakke med 20
11514745 1000 mg 25 ml Pakke med 20
13406936 100 mg 3 ml Pakke med 50
13436936 1000 mg 6 ml Pakke med 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Artikelnummer. 10595895 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 60107201
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Få afbalanceret retention for polære og upolære analytter med Thermo Scientific™ HyperSep™ Beholde PEP Patroner.
Få afbalanceret retention for polære og upolære analytter med Thermo Scientific™ HyperSep™ Beholde PEP Patroner, pakket med høj kapacitet, høj renhed, meget porøst polystyren DVB materiale modificeret med urea funktionelle grupper. Med en kemi-pH stabil 0 til 14, kan disse patroner i SPE-prøveforberedelse markant øge robustheden og pålideligheden af mange biologiske, farmaceutiske, retsmedicinske og miljømæssige applikationer.
Funktioner:
Ideel til store prøver, Hypersep Behold SPE-patroner i overensstemmelse med industristandardkonfigurationer og muliggør effektiv rutinebehandling ved vakuum, positivt tryk eller centrifugering.
  • Høje, konsekvente restitutioner
  • Hurtig og nem prøveforberedelse og metodeudvikling
  • Reproducerbar, pålidelig prøveforberedelse i et traditionelt format
  • Fås i en bred vifte af kemier og sengevægte
Applikationer:
  • Lægemidler og metabolitter i biologiske væsker
  • Peptider i serum, plasma eller biologiske væsker
  • Miljøprøver
Til brug med: Thermo Scientific™ HyperSep-96™ System
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonnekapacitet (metrisk) 1 ml
Oversigt 30 mg lejevægt; 1 ml kolonnevolumen
Sengens vægt 30 mg
Til brug med (applikation) Retention af polære og ikke-polære analytter
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific HyperSep-96 System
Partikelstørrelse 40 til 60μ m
Produktlinje HyperSep
Sorbent HyperSep Urea-modificeret polystyren DVB
Type Solid Phase ekstraktionspatron
Volumen (metrisk) 1 mL
Mængde Pakke med 100 stk
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.