Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyperSep™ Beholde PEP Plader
Shop alle Thermo Scientific produkter
Sengens vægt:
30 mg
60 mg
Volumen (metrisk):
1 ml
2 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Få afbalanceret retention for polære og upolære analytter med Thermo Scientific™ HyperSep™ Beholde PEP Plader, pakket med høj kapacitet, høj renhed, meget porøst polystyren DVB materiale modificeret med urea funktionelle grupper. Med en kemi-pH stabil 0 til 14, kan disse patroner i SPE-prøveforberedelse markant øge robustheden og pålideligheden af mange biologiske, farmaceutiske, retsmedicinske og miljømæssige applikationer.
Funktioner: Ideel til store prøver, Hypersep Bevar SPE-brønde i overensstemmelse med industristandardkonfigurationer og muliggør effektiv rutinebehandling ved vakuum, positivt tryk eller centrifugering.
- [bullet] Høje, konsekvente restitutioner
- [bullet] Hurtig og nem prøveforberedelse og metodeudvikling
- [bullet] Reproducerbar, pålidelig prøveforberedelse i et traditionelt format
- [bullet] Fås i en lang række kemityper og sengevægte
- [bullet] Lægemidler og metabolitter i biologiske væsker
- [bullet] Peptider i serum, plasma eller biologiske væsker
- [bullet] Miljøprøver
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Retain PEP 30 mg/2 mL 96 Fixed Well Plate, 1 pk |
| Sengens vægt | 30 mg |
| Til brug med (applikation) | Retention af polære og ikke-polære analytter |
| Partikelstørrelse | 30 til 50μ m |
| Produktlinje | HyperSep |
| Sorbent | HyperSep Urea-modificeret polystyren DVB |
| Type | Fastfase ekstraktionsbrøndplade |
| Volumen (metrisk) | 2 ml |
| Volumen (metrisk) Nå | 1 mL |
| Mængde | Pakke m. 1 stk. |