Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyperSep™ Beholde PEP Plader
Artikelnummer. 13416976 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Sengens vægt:
30 mg
60 mg
Volumen (metrisk):
1 ml
2 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sengens vægt Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
13416976 60 mg 2 ml Hver
11507671 30 mg 2 ml Hver
10258124 30 mg 1 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13416976 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 60306208
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Få afbalanceret retention for polære og upolære analytter med HyperSep Beholde PEP Plader.
Få afbalanceret retention for polære og upolære analytter med Thermo Scientific™ HyperSep™ Beholde PEP Plader, pakket med høj kapacitet, høj renhed, meget porøst polystyren DVB materiale modificeret med urea funktionelle grupper. Med en kemi-pH stabil 0 til 14, kan disse patroner i SPE-prøveforberedelse markant øge robustheden og pålideligheden af mange biologiske, farmaceutiske, retsmedicinske og miljømæssige applikationer.
Funktioner: Ideel til store prøver, Hypersep Bevar SPE-brønde i overensstemmelse med industristandardkonfigurationer og muliggør effektiv rutinebehandling ved vakuum, positivt tryk eller centrifugering.
  • [bullet] Høje, konsekvente restitutioner
  • [bullet] Hurtig og nem prøveforberedelse og metodeudvikling
  • [bullet] Reproducerbar, pålidelig prøveforberedelse i et traditionelt format
  • [bullet] Fås i en lang række kemityper og sengevægte
Applikationer:
  • [bullet] Lægemidler og metabolitter i biologiske væsker
  • [bullet] Peptider i serum, plasma eller biologiske væsker
  • [bullet] Miljøprøver
Til brug med: Thermo Scientific™ HyperSep-96™ System
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Beholde PEP 60 mg/2 mL 96 Fastbrøndsplade, 1 pk
Sengens vægt 60 mg
Til brug med (applikation) Retention af polære og ikke-polære analytter
Partikelstørrelse 30 til 50μ m
Produktlinje HyperSep
Sorbent HyperSep Urea-modificeret polystyren DVB
Type Fastfase ekstraktionsbrøndplade
Volumen (metrisk) 2 ml
Volumen (metrisk) Nå 1 mL
Mængde Pakke m. 1 stk.