Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain CX Plates
Artikelnummer. 13446976 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Sengens vægt:
30 mg
60 mg
Volumen (metrisk) Nå:
1 ml
2 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sengens vægt Volumen (metrisk) Nå Pakningsstørrelse
13446976 60 mg 1 ml Hver
13436976 30 mg 2 ml Hver
10369444 30 mg 1 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13446976 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 60306304
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-10-2026
Achieve consistent, high recoveries for basic compounds with these Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain CX Plates.
Achieve consistent, high recoveries for basic compounds with these Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain CX Plates, packed with a high capacity, high purity, highly porous polystyrene DVB material partially modified with sulfonic acid functional groups to give superior recoveries for basic analytes. Used in SPE sample preparation, these cation exchange well plates and individual wells can significantly enhance the robustness and reliability of many biological, pharmaceutical, forensic and environmental applications.
Udbredt i retsmedicinske og kliniske analyser af en bred vifte af misbrugsstoffer, herunder basale og neutrale stoffer. Hypersep Bevar SPE-brønde i overensstemmelse med industristandardkonfigurationer og muliggør effektiv rutinebehandling ved vakuum, positivt tryk eller centrifugering.
  • Høje, konsekvente restitutioner
  • Ideel til store prøver
  • Hurtig og nem prøveforberedelse og metodeudvikling
  • Reproducerbar, pålidelig prøveforberedelse i et traditionelt format
  • pH stabil 0 til 14
  • Fås i en bred vifte af kemier og sengevægte
Til brug med: Thermo Scientific™ HyperSep-96™ System.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Behold CX 60 mg/2 ml 96 Fixed Well Plate
Sengens vægt 60 mg
Til brug med (applikation) Retention af grundlæggende analyser
Partikelstørrelse 30 til 50μ m
Produktlinje HyperSep
Sorbent HyperSep Sulfonsyre-modificeret polystyren DVB
Type Fastfase ekstraktionsbrøndplade
Volumen (metrisk) Nå 1 ml
Mængde Pakke m. 1 stk.
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.