Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyperSep™ Beholde CX Patroner
Artikelnummer. 10712737 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Sengens vægt:
30 mg
60 mg
100 mg
150 mg
200 mg
500 mg
1000 mg
2.000 mg
Kolonnekapacitet (metrisk):
1 ml
3 ml
6 ml
25 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 20
Pakke med 30
Pakke med 50
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sengens vægt Kolonnekapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10712737 200 mg 6 ml Pakke med 30
10176354 30 mg 1 ml Pakke med 100
10382275 30 mg 3 ml Pakke med 50
10471635 60 mg 3 ml Pakke med 50
10554495 200 mg 3 ml Pakke med 50
10036224 500 mg 3 ml Pakke med 50
10046224 500 mg 6 ml Pakke med 30
10250145 100 mg 6 ml Pakke med 30
10466954 60 mg 6 ml Pakke med 30
10620646 150 mg 6 ml Pakke med 30
10382225 2.000 mg 25 ml Pakke med 20
10496764 1000 mg 25 ml Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 10712737 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 60107314
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Opnå ensartede, høje genvindinger for basiske forbindelser med disse Thermo Scientific™ HyperSep™ Beholde CX Patroner.
Opnå ensartede, høje genvindinger for basiske forbindelser med disse HyperSep Beholde CX Patroner, pakket med høj kapacitet, høj renhed, meget porøst polystyren DVB-materiale delvist modificeret med sulfonsyrefunktionelle grupper for at give overlegen genvinding af basiske analytter. Brugt i SPE-prøveforberedelse kan disse kationbytterpatroner forbedre robustheden og pålideligheden af mange biologiske, farmaceutiske, retsmedicinske og miljømæssige applikationer markant.
Udbredt i retsmedicinske og kliniske analyser af en bred vifte af misbrugsstoffer, herunder basale og neutrale stoffer. Hypersep Behold SPE-patroner i overensstemmelse med industristandardkonfigurationer og muliggør effektiv rutinebehandling ved vakuum, positivt tryk eller centrifugering.
  • Høje, konsekvente restitutioner
  • Ideel til store prøver
  • Hurtig og nem prøveforberedelse og metodeudvikling
  • Reproducerbar, pålidelig prøveforberedelse i et traditionelt format
  • pH stabil 0 til 14
  • Fås i en bred vifte af kemier og sengevægte
Til brug med: Thermo Scientific™ HyperSep-96™ System
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonnekapacitet (metrisk) 6 ml
Oversigt 200 mg lejevægt; 6 ml kolonnevolumen
Sengens vægt 200 mg
Til brug med (applikation) Retention af grundlæggende analyser
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific HyperSep-96 System
Partikelstørrelse 30 til 50μ m
Produktlinje HyperSep
Sorbent HyperSep Sulfonsyre-modificeret polystyren DVB
Type Solid Phase ekstraktionspatron
Volumen (metrisk) 6 mL
Mængde Pakke med 30 stk
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.