Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyperSep™ Beholde CX Patroner
Artikelnummer. 10496764 Shop alle Thermo Scientific produkter
Sengens vægt:
30 mg
60 mg
100 mg
150 mg
200 mg
500 mg
1000 mg
2.000 mg
Kolonnekapacitet (metrisk):
1 ml
3 ml
6 ml
25 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 20
Pakke med 30
Pakke med 50
Artikelnummer. 10496764
Brand: Thermo Scientific™ 60107315
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opnå ensartede, høje genvindinger for basiske forbindelser med disse Thermo Scientific™ HyperSep™ Beholde CX Patroner.
Opnå ensartede, høje genvindinger for basiske forbindelser med disse HyperSep Beholde CX Patroner, pakket med høj kapacitet, høj renhed, meget porøst polystyren DVB-materiale delvist modificeret med sulfonsyrefunktionelle grupper for at give overlegen genvinding af basiske analytter. Brugt i SPE-prøveforberedelse kan disse kationbytterpatroner forbedre robustheden og pålideligheden af mange biologiske, farmaceutiske, retsmedicinske og miljømæssige applikationer markant.
Udbredt i retsmedicinske og kliniske analyser af en bred vifte af misbrugsstoffer, herunder basale og neutrale stoffer. Hypersep Behold SPE-patroner i overensstemmelse med industristandardkonfigurationer og muliggør effektiv rutinebehandling ved vakuum, positivt tryk eller centrifugering.
  • Høje, konsekvente restitutioner
  • Ideel til store prøver
  • Hurtig og nem prøveforberedelse og metodeudvikling
  • Reproducerbar, pålidelig prøveforberedelse i et traditionelt format
  • pH stabil 0 til 14
  • Fås i en bred vifte af kemier og sengevægte
Til brug med: Thermo Scientific™ HyperSep-96™ System
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonnekapacitet (metrisk) 25 ml
Oversigt 1 g sengevægt; 25 ml kolonnevolumen
Sengens vægt 1000 mg
Til brug med (applikation) Retention af grundlæggende analyser
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific HyperSep-96 System
Partikelstørrelse 30 til 50μ m
Produktlinje HyperSep
Sorbent HyperSep Sulfonsyre-modificeret polystyren DVB
Type Solid Phase ekstraktionspatron
Volumen (metrisk) 25 mL
Mængde Pakke med 20 stk.
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.