Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyperSep™ Beholde CX Patroner
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Opnå ensartede, høje genvindinger for basiske forbindelser med disse HyperSep Beholde CX Patroner, pakket med høj kapacitet, høj renhed, meget porøst polystyren DVB-materiale delvist modificeret med sulfonsyrefunktionelle grupper for at give overlegen genvinding af basiske analytter. Brugt i SPE-prøveforberedelse kan disse kationbytterpatroner forbedre robustheden og pålideligheden af mange biologiske, farmaceutiske, retsmedicinske og miljømæssige applikationer markant.
- High, consistent recoveries
- Ideal for large samples
- Fast and easy sample preparation and method development
- Reproducible, reliable sample preparation in a traditional format
- pH stable 0 to 14
- Available in a wide range of chemistries and bed weights
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonnekapacitet (metrisk) | 3 ml |
| Oversigt | 30 mg bed weight; 3 mL column volume |
| Sengens vægt | 30 mg |
| Til brug med (applikation) | Retention of Basic Analytes |
| Til brug med (udstyr) | Thermo Scientific HyperSep-96 System |
| Partikelstørrelse | 30 to 50 μm |
| Produktlinje | HyperSep |
| Sorbent | HyperSep Sulfonic Acid-Modified Polystyrene DVB |
| Type | Solid Phase Extraction Cartridge |
| Volumen (metrisk) | 1 mL |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.