Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyperSep™ Beholde CX Patroner
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Opnå ensartede, høje genvindinger for basiske forbindelser med disse HyperSep Beholde CX Patroner, pakket med høj kapacitet, høj renhed, meget porøst polystyren DVB-materiale delvist modificeret med sulfonsyrefunktionelle grupper for at give overlegen genvinding af basiske analytter. Brugt i SPE-prøveforberedelse kan disse kationbytterpatroner forbedre robustheden og pålideligheden af mange biologiske, farmaceutiske, retsmedicinske og miljømæssige applikationer markant.
- Høje, konsekvente restitutioner
- Ideel til store prøver
- Hurtig og nem prøveforberedelse og metodeudvikling
- Reproducerbar, pålidelig prøveforberedelse i et traditionelt format
- pH stabil 0 til 14
- Fås i en bred vifte af kemier og sengevægte
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonnekapacitet (metrisk) | 6 mL |
| Oversigt | 100 mg lejevægt; 6 ml kolonnevolumen |
| Sengens vægt | 100 mg |
| Til brug med (applikation) | Retention af grundlæggende analyser |
| Til brug med (udstyr) | Thermo Scientific HyperSep-96 System |
| Partikelstørrelse | 30 til 50μ m |
| Produktlinje | HyperSep |
| Sorbent | HyperSep Sulfonsyre-modificeret polystyren DVB |
| Type | Solid Phase ekstraktionspatron |
| Volumen (metrisk) | 6 mL |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.