Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyperSep™ Behold AX-plader
Artikelnummer. 13486976 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Oversigt:
96 Aftagelig brøndplade
96 Fast brøndplade
Sengens vægt:
30 mg
60 mg
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oversigt Sengens vægt Pakningsstørrelse
13486976 96 Fast brøndplade 60 mg Hver
13476976 96 Fast brøndplade 30 mg Hver
10073584 96 Aftagelig brøndplade 30 mg Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13486976 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 60306404
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-01-2027
Opnå overlegen genvinding for sure analytter med HyperSep Behold AXE plader.
Opnå overlegne genvindinger for sure analytter med Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain AX-plader, fyldt med et DVB-materiale med høj kapacitet, høj renhed, meget porøst polystyren DVB-materiale, delvist modificeret med kvartære aminfunktionelle grupper. Deres anvendelse i SPE-prøveforberedelse kan markant forbedre robustheden og pålideligheden af mange biologiske, farmaceutiske, retsmedicinske og miljømæssige anvendelser.
Udbredt i retsmedicinsk og klinisk analyse af THC og dets metabolitter, Hypersep Bevar SPE-brønde i overensstemmelse med industristandardkonfigurationer og muliggør effektiv rutinebehandling ved vakuum, positivt tryk eller centrifugering.
  • Høje, konsekvente restitutioner
  • Ideel til store prøver
  • Hurtig og nem prøveforberedelse og metodeudvikling
  • Reproducerbar, pålidelig prøveforberedelse i et traditionelt format
  • pH stabil 0 til 14
  • Fås i en bred vifte af kemier og sengevægte
Til brug med: Thermo Scientific™ HyperSep-96™ System
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 96 Fast brøndplade
Sengens vægt 60 mg
Til brug med (applikation) Analyse af THC og dets metabolitter
Partikelstørrelse 30 til 50μ m
Produktlinje HyperSep
Sorbent HyperSep Behold AX
Type 96-brøndsplade
Volumen (metrisk) Nå 2 mL
Mængde Pakke m. 1 stk.
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.