Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyperSep™ Behold AX SPE 96-brøndsplader og individuelle brønde
Artikelnummer. 10076154 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Sorbent:
HyperSep Behold AX
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Sorbent Pakningsstørrelse
10076154 HyperSep Behold AX Hver
1 options
Artikelnummer. 10076154 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 60303408
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Opnå overlegen genvinding for sure analytter med Thermo Scientific™ HyperSep™ Behold AX SPE-patroner.
Opnå overlegen genvinding for sure analytter med Thermo Scientific™ HyperSep™ Behold AX SPE 96-brønds plader og individuelle brønde, pakket med høj kapacitet, høj renhed, meget porøst polystyren DVB materiale delvist modificeret med kvaternære aminfunktionelle grupper. Deres brug i SPE-prøveforberedelse kan betydeligt forbedre robustheden og pålideligheden af mange biologiske, farmaceutiske, retsmedicinske og miljømæssige applikationer.
Udbredt i retsmedicinsk og klinisk analyse af THC og dets metabolitter, Hypersep Bevar SPE-brønde i overensstemmelse med industristandardkonfigurationer og muliggør effektiv rutinebehandling ved vakuum, positivt tryk eller centrifugering.
  • Høje, konsekvente restitutioner
  • Ideel til store prøver
  • Hurtig og nem prøveforberedelse og metodeudvikling
  • Reproducerbar, pålidelig prøveforberedelse i et traditionelt format
  • pH stabil 0 til 14
  • Fås i en bred vifte af kemier og sengevægte
Til brug med: Thermo Scientific™ HyperSep-96™ System
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 96-brønd plade; Sengevægt 60 mg
Til brug med (applikation) Analyse af THC og dets metabolitter
Partikelstørrelse 30 til 50μ m
Produktlinje HyperSep
Sorbent HyperSep Behold AX
Type 96-brøndsplade