Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyperSep™ Behold AXE-patroner
Artikelnummer. p-4524405 Shop alle Thermo Scientific produkter
Sengens vægt:
30 mg
60 mg
100 mg
150 mg
200 mg
500 mg
1000 mg
2.000 mg
Kolonnekapacitet (metrisk):
1 ml
3 ml
6 ml
15 ml
25 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 20
Pakke med 30
Pakke med 50
Artikelnummer. 10635535
Brand: Thermo Scientific™ 60107401
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opnå overlegen genvinding for sure analytter med Thermo Scientific™ HyperSep™ Behold AX SPE-patroner.
Opnå overlegen genvinding for sure analytter med Thermo Scientific™ HyperSep™ Behold AXE-patroner, pakket med høj kapacitet, høj renhed, meget porøst polystyren DVB-materiale delvist modificeret med kvaternære aminfunktionelle grupper. Deres brug i SPE-prøveforberedelse kan betydeligt forbedre robustheden og pålideligheden af mange biologiske, farmaceutiske, retsmedicinske og miljømæssige applikationer.
Udbredt i retsmedicinsk og klinisk analyse af THC og dets metabolitter, Hypersep Behold SPE-patroner i overensstemmelse med industristandardkonfigurationer og muliggør effektiv rutinebehandling ved vakuum, positivt tryk eller centrifugering.
  • Høje, konsekvente restitutioner
  • Ideel til store prøver
  • Hurtig og nem prøveforberedelse og metodeudvikling
  • Reproducerbar, pålidelig prøveforberedelse i et traditionelt format
  • pH stabil 0 til 14
  • Fås i en bred vifte af kemier og sengevægte
Til brug med: Thermo Scientific™ HyperSep-96™ System
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonnekapacitet (metrisk) 1 ml
Oversigt Sengevægt 30 mg; Søjlevolumen 1 ml
Sengens vægt 30 mg
Til brug med (applikation) Retention af sure analytter
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific HyperSep-96 System
Partikelstørrelse 30 til 50μ m
Produktlinje HyperSep
Sorbent HyperSep Kvaternær amin-modificeret polystyren DVB
Type Solid Phase ekstraktionspatron
Volumen (metrisk) 1 mL
Mængde Pakke med 100 stk
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.