Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyperSep™ Behold AXE-patroner
Artikelnummer. 13466936 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Sengens vægt:
30 mg
60 mg
100 mg
150 mg
200 mg
500 mg
1000 mg
2.000 mg
Kolonnekapacitet (metrisk):
1 ml
3 ml
6 ml
15 ml
25 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 20
Pakke med 30
Pakke med 50
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sengens vægt Kolonnekapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
13466936 500 mg 3 ml Pakke med 20
10635535 30 mg 1 ml Pakke med 100
10772917 30 mg 3 ml Pakke med 50
10635725 60 mg 3 ml Pakke med 50
10117524 200 mg 3 ml Pakke med 50
10595625 500 mg 3 ml Pakke med 50
10075934 500 mg 6 ml Pakke med 30
10279904 100 mg 6 ml Pakke med 30
10055934 60 mg 6 ml Pakke med 30
10046504 150 mg 6 ml Pakke med 30
10056504 200 mg 6 ml Pakke med 30
10260245 2.000 mg 25 ml Pakke med 20
10270245 1000 mg 25 ml Pakke med 20
12106590 100 mg 15 ml Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 missing translation for 'options'
Product Code. 13466936 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific™ missing translation for 'supplierNo' 60107419
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Opnå overlegen genvinding for sure analytter med Thermo Scientific™ HyperSep™ Behold AX SPE-patroner.
Opnå overlegen genvinding for sure analytter med Thermo Scientific™ HyperSep™ Behold AXE-patroner, pakket med høj kapacitet, høj renhed, meget porøst polystyren DVB-materiale delvist modificeret med kvaternære aminfunktionelle grupper. Deres brug i SPE-prøveforberedelse kan betydeligt forbedre robustheden og pålideligheden af mange biologiske, farmaceutiske, retsmedicinske og miljømæssige applikationer.
Udbredt i retsmedicinsk og klinisk analyse af THC og dets metabolitter, Hypersep Behold SPE-patroner i overensstemmelse med industristandardkonfigurationer og muliggør effektiv rutinebehandling ved vakuum, positivt tryk eller centrifugering.
  • Høje, konsekvente restitutioner
  • Ideel til store prøver
  • Hurtig og nem prøveforberedelse og metodeudvikling
  • Reproducerbar, pålidelig prøveforberedelse i et traditionelt format
  • pH stabil 0 til 14
  • Fås i en bred vifte af kemier og sengevægte
Til brug med: Thermo Scientific™ HyperSep-96™ System
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kolonnekapacitet (metrisk) 3 ml
Oversigt Sengevægt 100 mg/3 mL Patron pk50
Sengens vægt 500 mg
Til brug med (applikation) Retention af sure analytter
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific HyperSep-96 System
Partikelstørrelse 30 til 50μ m
Produktlinje HyperSep
Sorbent HyperSep Kvaternær amin-modificeret polystyren DVB
Type Solid Phase ekstraktionspatron
Volumen (metrisk) 15 mL
Mængde Pakke med 20 stk.
Show More Show Less
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.