Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyperSep™ Behold AXE-patroner
Artikelnummer. 10772917 Shop alle Thermo Scientific produkter
Sengens vægt:
30 mg
60 mg
100 mg
150 mg
200 mg
500 mg
1000 mg
2.000 mg
Kolonnekapacitet (metrisk):
1 ml
3 ml
6 ml
15 ml
25 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 20
Pakke med 30
Pakke med 50
Artikelnummer. 10772917
Brand: Thermo Scientific™ 60107402
Opnå overlegen genvinding for sure analytter med Thermo Scientific™ HyperSep™ Behold AX SPE-patroner.
Opnå overlegen genvinding for sure analytter med Thermo Scientific™ HyperSep™ Behold AXE-patroner, pakket med høj kapacitet, høj renhed, meget porøst polystyren DVB-materiale delvist modificeret med kvaternære aminfunktionelle grupper. Deres brug i SPE-prøveforberedelse kan betydeligt forbedre robustheden og pålideligheden af mange biologiske, farmaceutiske, retsmedicinske og miljømæssige applikationer.
Widely used in forensic and clinical analysis of THC and its metabolites, Hypersep Retain SPE cartridges conform to industry standard configurations and allow efficient routine processing by vacuum, positive pressure or centrifugation.
  • High, consistent recoveries
  • Ideal for large samples
  • Fast and easy sample preparation and method development
  • Reproducible, reliable sample preparation in a traditional format
  • pH stable 0 to 14
  • Available in a wide range of chemistries and bed weights
For Use With: The Thermo Scientific™ HyperSep-96™ System
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonnekapacitet (metrisk) 3 ml
Oversigt Bed weight 30 mg; Column volume 3 mL
Sengens vægt 30 mg
Til brug med (applikation) Retention of Acidic Analytes
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific HyperSep-96 System
Partikelstørrelse 30 to 50 μm
Produktlinje HyperSep
Sorbent HyperSep Quaternary Amine-Modified Polystyrene DVB
Type Solid Phase Extraction Cartridge
Volumen (metrisk) 3 mL
Mængde Pack of 50
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.