Beskrivelse
Opnå overlegen genvinding for sure analytter med Thermo Scientific™ HyperSep™ Behold AXE-patroner, pakket med høj kapacitet, høj renhed, meget porøst polystyren DVB-materiale delvist modificeret med kvaternære aminfunktionelle grupper. Deres brug i SPE-prøveforberedelse kan betydeligt forbedre robustheden og pålideligheden af mange biologiske, farmaceutiske, retsmedicinske og miljømæssige applikationer.
- Høje, konsekvente restitutioner
- Ideel til store prøver
- Hurtig og nem prøveforberedelse og metodeudvikling
- Reproducerbar, pålidelig prøveforberedelse i et traditionelt format
- pH stabil 0 til 14
- Fås i en bred vifte af kemier og sengevægte
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonnekapacitet (metrisk) | 1 ml |
| Oversigt | Sengevægt 30 mg; Søjlevolumen 1 ml |
| Sengens vægt | 30 mg |
| Til brug med (applikation) | Retention af sure analytter |
| Til brug med (udstyr) | Thermo Scientific HyperSep-96 System |
| Partikelstørrelse | 30 til 50μ m |
| Produktlinje | HyperSep |
| Sorbent | HyperSep Kvaternær amin-modificeret polystyren DVB |
| Type | Solid Phase ekstraktionspatron |
| Volumen (metrisk) | 1 mL |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.