Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyperSep™ Proteinudfældningsplade
Artikelnummer. 10331435 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Til brug med (applikation):
Proteindenaturering i biologiske prøver
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (applikation) Pakningsstørrelse
10331435 Proteindenaturering i biologiske prøver Hver
1 options
Artikelnummer. 10331435 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 60304201
Forventet forsendelse: 22-01-2027
Få en hurtig, effektiv tilgang til fjernelse af proteiner fra biologiske forbindelser ved hjælp af protein crash-teknikken med disse 96-brønds proteinudfældningsplader.
Thermo Scientific™ HyperSep™ Proteinpræcipitationsplader giver en hurtig, effektiv tilgang til fjernelse af proteiner fra biologiske forbindelser ved hjælp af proteinnedbrudsteknikken. I kombination med SPE og SLE tilbyder proteinudfældningspladen et omfattende udvalg af muligheder for prøveforberedelse af biologisk baserede forbindelser. 96-brønds pladerne er ideelle til brug i automatiserede systemer med høj kapacitet.
HyperSep Proteinudfældningsplader tilbyder disse funktioner:
  • Dobbelt fritte design
  • Hydrofob/oleofob frits muliggør kun udfældning af proteiner
  • Porestørrelsen er optimeret til ideel flowhastighed
  • Specielt udvalgt polypropylen til lave ekstraherbare materialer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Proteinudfældningsplade
Til brug med (applikation) Proteindenaturering i biologiske prøver
Produktlinje HyperSep
Sorbent HyperSep Protein
Type Proteinudfældningsplade
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.