Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyperSep™ Trykmanifold installationssæt
Artikelnummer. 13436926 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Oversigt:
Installationssæt, 1 stk
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Oversigt Pakningsstørrelse
13436926 Installationssæt, 1 stk Hver
1 options
Artikelnummer. 13436926 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 60104272
Forventet forsendelse: 06-01-2027
Anskaf alle de dele, der er nødvendige for at konfigurere din Thermo Scientific™ HyperSep™ Overtryksmanifold.
Brug Thermo Scientific™ HyperSep™ Overtryksmanifoldinstallationssæt til alle de dele, der er nødvendige for at opsætte din manifold. De HyperSep Overtryksmanifold kan rumme op til 48 SPE-patroner. Prøver og opløsningsmiddel, tilsat til SPE-patronen, ekstraheres under positivt tryk for et jævnt flow i hver position. Ekstrakter opsamles i 13 eller 16 mm rør.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Installationssæt, 1 stk
Til brug med (applikation) SPE
Til brug med (udstyr) Overtryksmanifold
Produktlinje HyperSep
Type Installationssæt