Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyperSep™ Trykmanifoldopsamlingsstativer
Artikelnummer. p-6228248 Shop alle Thermo Scientific produkter
Oversigt:
Opsamlingsstativ til 13 mm rør
Opsamlingsstativ til 16 mm rør, 1 stk
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15280349
Brand: Thermo Scientific™ 60104269
Brug opsamlingsstativet, der passer til størrelsen af solide opsamlingsrør, der bruges sammen med Thermo Scientific™ HyperSep™ Overtryksmanifold.
Brug Thermo Scientific™ HyperSep™ Opsamlingsstativ for positivt trykmanifold, der matcher den anvendte opsamlingsrørstørrelse. De HyperSep Positive trykmanifold forbereder op til 48 prøver ved fastfaseekstraktion (SPE) samtidigt. Ekstrakter opsamles i 13 eller 16 mm rør.
The HyperSep Positive Pressure Manifold holds up to 48 SPE cartridges. Samples and solvent, added to the SPE cartridge, are extracted under positive pressure for an even flow at each position. Extracts are collected into 13 or 16mm tubes. This SPE manifold provides a quick, simple and robust way to prepare multiple samples for analysis by chromatography.
See related products if you need replacements for any of these HperSep Positive Pressure Manifold accessories.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Opsamlingsstativ til 13 mm rør
Til brug med (applikation) Extract Collection
Til brug med (udstyr) 13 mm Tubes, Positive Pressure Manifold
Produktlinje HyperSep
Type Collection Rack