Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyperSep™ Trykmanifoldopsamlingsstativer
Artikelnummer. 13426926 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Oversigt:
Indsamlingsstativ til 16 mm rør
Opsamlingsstativ til 13 mm rør
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oversigt Pakningsstørrelse
13426926 Indsamlingsstativ til 16 mm rør Hver
15280349 Opsamlingsstativ til 13 mm rør Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13426926 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 60104268
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Brug opsamlingsstativet, der passer til størrelsen af solide opsamlingsrør, der bruges sammen med Thermo Scientific™ HyperSep™ Overtryksmanifold.
Brug Thermo Scientific™ HyperSep™ Opsamlingsstativ for positivt trykmanifold, der matcher den anvendte opsamlingsrørstørrelse. De HyperSep Positive trykmanifold forbereder op til 48 prøver ved fastfaseekstraktion (SPE) samtidigt. Ekstrakter opsamles i 13 eller 16 mm rør.
De HyperSep Overtryksmanifold kan rumme op til 48 SPE-patroner. Prøver og opløsningsmiddel, tilsat til SPE-patronen, ekstraheres under positivt tryk for et jævnt flow i hver position. Ekstrakter opsamles i 13 eller 16 mm rør. Denne SPE-manifold giver en hurtig, enkel og robust måde at forberede flere prøver til analyse ved kromatografi.
Se relaterede produkter, hvis du har brug for udskiftninger til noget af disse HperSep-tilbehør til overtryksmanifold.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Indsamlingsstativ til 16 mm rør
Til brug med (applikation) Uddrag samling
Til brug med (udstyr) 16 mm rør, overtryksmanifold
Produktlinje HyperSep
Type Opsamlingsstativ