Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyperSep™ Trykmanifoldadapterplader
Artikelnummer. 13496916 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
1 ml patroner
6 ml patroner
HyperSep Overtryksmanifold, 1 mL SPE-patroner
HyperSep Positivt trykmanifold, 10 ml/15 ml SPE-patroner
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
13496916 1 ml patroner Hver
13466926 6 ml patroner Hver
13486916 HyperSep Overtryksmanifold, 1 mL SPE-patroner Hver
13406926 HyperSep Positivt trykmanifold, 10 ml/15 ml SPE-patroner Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 13496916 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 60104266
Forventet forsendelse: 13-01-2027
Brug adapterpladen, der matcher størrelsen af fastfase ekstraktion (SPE) patroner, der bruges med Thermo Scientific™ HyperSep™ Overtryksmanifold.
Brug Thermo Scientific™ HyperSep™ Overtryksmanifold-adapterplade, der matcher størrelsen på anvendte fastfaseekstraktionspatroner (SPE). De HyperSep Overtryksmanifold kan rumme op til 48 SPE-patroner i forskellige størrelser: 1, 3, 6 og 10/15 ml.
De HyperSep Overtryksmanifold kan rumme op til 48 SPE-patroner. Prøver og opløsningsmiddel, tilsat til SPE-patronen, ekstraheres under positivt tryk for et jævnt flow i hver position. Ekstrakter opsamles i 13 eller 16 mm rør. Denne SPE-manifold giver en hurtig, enkel og robust måde at forberede flere prøver til analyse ved kromatografi.
Se relaterede produkter, hvis du har brug for udskiftninger til noget af disse HperSep-tilbehør til overtryksmanifold.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt for 1 ml patroner til PP manifold, 1 pk
Til brug med (applikation) Industriel kromatografi
Til brug med (udstyr) 1 ml patroner
Produktlinje HyperSep
Type Adapterplade