Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyperSep™ Trykmanifoldadapterplader
Artikelnummer. 13406926 Shop alle Thermo Scientific produkter
Til brug med (udstyr):
6 ml patroner
HyperSep Overtryksmanifold, 1 mL SPE-patroner
HyperSep positivtryksmanifold, 10 ml/15 ml SPE-patroner
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13406926
Brand: Thermo Scientific™ 60104267
Brug adapterpladen, der matcher størrelsen af fastfase ekstraktion (SPE) patroner, der bruges med Thermo Scientific™ HyperSep™ Overtryksmanifold.
Brug Thermo Scientific™ HyperSep™ Overtryksmanifold-adapterplade, der matcher størrelsen på anvendte fastfaseekstraktionspatroner (SPE). De HyperSep Overtryksmanifold kan rumme op til 48 SPE-patroner i forskellige størrelser: 1, 3, 6 og 10/15 ml.
The HyperSep Positive Pressure Manifold holds up to 48 SPE cartridges. Samples and solvent, added to the SPE cartridge, are extracted under positive pressure for an even flow at each position. Extracts are collected into 13 or 16mm tubes. This SPE manifold provides a quick, simple and robust way to prepare multiple samples for analysis by chromatography.
See related products if you need replacements for any of these HperSep Positive Pressure Manifold accessories.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Adapter Plate for 10 mL/15 mL Cartridges for PP Manifold, 1 pk
Til brug med (applikation) Industrial Chromatography
Til brug med (udstyr) HyperSep positivtryksmanifold, 10 ml/15 ml SPE-patroner
Produktlinje HyperSep
Type Adapter Plate