Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyperSep™ Overtryksmanifold
Artikelnummer. 13446926 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Oversigt:
Overtryksmanifold med 13 mm opsamlingsstativ
Overtryksmanifold med 16 mm opsamlingsstativ
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oversigt Pakningsstørrelse
13446926 Overtryksmanifold med 16 mm opsamlingsstativ Hver
11517651 Overtryksmanifold med 13 mm opsamlingsstativ Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13446926 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 60104274
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Forbedre produktiviteten af fastfaseekstraktion (SPE) prøveforberedelse. Brug denne manifold til samtidig at behandle op til 48 prøver.
Forbedre produktiviteten af fastfase ekstraktion (SPE) prøveforberedelse ved samtidig at behandle op til 48 prøver. De Thermo Scientific™ HyperSep™ Overtryksmanifold kan rumme 48 SPE-patroner i forskellige størrelser: 1, 3, 6 og 10/15 ml. Prøver og opløsningsmiddel tilsat til SPE-patronerne ekstraheres under positivt tryk for et jævnt flow i hver position. Ekstrakter opsamles i 13 eller 16 mm rør. Denne SPE-manifold giver en hurtig, enkel og robust måde at forberede flere prøver til efterfølgende analyse ved kromatografi.
De HyperSep Overtryksmanifold kan konfigureres med:
  • Adapterplader til opbevaring af 1, 3, 6, 10/15 ml patroner
  • Opsamlingsstativer (13 eller 16 mm)
  • Opsamlingsrør (13 eller 16 mm)
  • Forboret affaldsbeholder
  • Inline luftfilter
Et installationssæt er tilgængeligt.
Se relaterede produkter, hvis du har brug for erstatninger til nogen af disse HyperSep Tilbehør til overtryksmanifold.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Overtryksmanifold med 16 mm opsamlingsstativ
Til brug med (applikation) SPE
Til brug med (udstyr) 16 mm Opsamlingsrør
Produktlinje HyperSep
Type Overtryksmanifold med opsamlingsstativ