Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyperSep™ Phenyl patroner
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Brugen af SPE-prøveforberedelse kan øge robustheden og pålideligheden af mange biologiske, farmaceutiske, retsmedicinske og miljømæssige applikationer markant.
I Thermo Scientific™ HyperSep™ Phenylpatroner, elektrondensiteten af den aromatiske ring giver en anden selektivitet end andre ikke-polære sorbenter til tilbageholdelse af basiske forbindelser. Patronerne bruges almindeligvis til ikke-polære interaktioner, såsom:
- Ekstraktion af aromatiske forbindelser
- Ekstraktion af basale analytter
Thermo Scientific™ HyperSep™ fastfase ekstraktionspatroner tilbyder reproducerbar, pålidelig prøveforberedelse i et traditionelt format. Tilgængelig i en bred vifte af kemiske varianter og lejevægte er patronerne ideelle til store prøver og overholder industrielle standardkonfigurationer, hvilket muliggør effektiv rutinebehandling under vakuum, positivt tryk eller ved centrifugering.
De Thermo Scientific™ HyperSep-96™ Systemet inkorporerer traditionelle fastfase-ekstraktionssorbenter i 96-brønds pladeformat, hvilket giver hurtig analyse uden at ofre nøjagtighed eller reproducerbarhed. Det innovative design af HyperSep-96 brøndplader giver fleksibilitet til både metodeudvikling og skalajustering til 96-brønds uden metodegenvalidering. Brøndplader kan tilpasses, hvilket muliggør forskellige arrangementer med forskellige kemiske varianter af sorbenter til samtidig behandling. HyperSep-96 produkter er enten tilgængelige i pakker med 100 individuelle brønde eller i formonterede plader.
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonnekapacitet (metrisk) | 15 ml |
| Oversigt | 2 g Sengevægt; 15 ml kolonnevolumen |
| Sengens vægt | 2.000 mg |
| Til brug med (applikation) | Ekstraktion af aromatiske forbindelser og basale analytter |
| Til brug med (udstyr) | Thermo Scientific HyperSep-96 System |
| Partikelstørrelse | 40 til 60μ m |
| Produktlinje | HyperSep |
| Sorbent | HyperSep Phenyl |
| Type | Solid Phase ekstraktionspatron |
| Volumen (metrisk) | 15 mL |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.