Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyperSep™ Phenyl patroner
Artikelnummer. 10219694 Shop alle Thermo Scientific produkter
Sengens vægt:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1000 mg
2.000 mg
5000 mg
10 g
Kolonnekapacitet (metrisk):
1 ml
3 ml
6 ml
15 ml
25 ml
75 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 100
Pakke med 20
Pakke med 30
Pakke med 50
Artikelnummer. 10219694
Brand: Thermo Scientific™ 60108708
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opnå forbedret ekstraktion af aromatiske forbindelser og basiske analytter med disse phenyl SPE-patroner, der tilbyder alternativ selektivitet til tilbageholdelse af basiske forbindelser.
Brugen af SPE-prøveforberedelse kan øge robustheden og pålideligheden af mange biologiske, farmaceutiske, retsmedicinske og miljømæssige applikationer markant.
I Thermo Scientific™ HyperSep™ Phenylpatroner, elektrondensiteten af den aromatiske ring giver en anden selektivitet end andre ikke-polære sorbenter til tilbageholdelse af basiske forbindelser. Patronerne bruges almindeligvis til ikke-polære interaktioner, såsom:
  • Ekstraktion af aromatiske forbindelser
  • Ekstraktion af basale analytter
HyperSep SPE patroner og plader
Thermo Scientific™ HyperSep™ fastfase ekstraktionspatroner tilbyder reproducerbar, pålidelig prøveforberedelse i et traditionelt format. Tilgængelig i en bred vifte af kemiske varianter og lejevægte er patronerne ideelle til store prøver og overholder industrielle standardkonfigurationer, hvilket muliggør effektiv rutinebehandling under vakuum, positivt tryk eller ved centrifugering.
De Thermo Scientific™ HyperSep-96™ Systemet inkorporerer traditionelle fastfase-ekstraktionssorbenter i 96-brønds pladeformat, hvilket giver hurtig analyse uden at ofre nøjagtighed eller reproducerbarhed. Det innovative design af HyperSep-96 brøndplader giver fleksibilitet til både metodeudvikling og skalajustering til 96-brønds uden metodegenvalidering. Brøndplader kan tilpasses, hvilket muliggør forskellige arrangementer med forskellige kemiske varianter af sorbenter til samtidig behandling. HyperSep-96 produkter er enten tilgængelige i pakker med 100 individuelle brønde eller i formonterede plader.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonnekapacitet (metrisk) 25 ml
Oversigt 5 g Sengevægt; 25 ml kolonnevolumen
Sengens vægt 5000 mg
Til brug med (applikation) Ekstraktion af aromatiske forbindelser og basale analytter
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific HyperSep-96 System
Partikelstørrelse 40 til 60μ m
Produktlinje HyperSep
Sorbent HyperSep Phenyl
Type Solid Phase ekstraktionspatron
Volumen (metrisk) 25 mL
Mængde Pakke med 20 stk.
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.