Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyperSep™ Spydkast Direct-Connect Online SPE kolonner
Artikelnummer. 10167694 Shop alle Thermo Scientific produkter
Sorbent:
HyperSep Behold AX
HyperSep Beholde CX
HyperSep Beholde PEP
HyperSep Hypercarb
Diameter (metrisk) Indvendig:
2.1 mm
3.0 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. 10167694
Brand: Thermo Scientific™ 60310402
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Rens op og koncentrer målanalytter på få minutter med disse SPE-beskyttelsessøjler med direkte forbindelse, med fingertæt design for bekvemmelighed og effektivitet.
Oprydning og koncentrer målanalytter på få minutter med Thermo Scientific™ HyperSep™ Online SPE produkter. Tilgængelig i flere praktiske formater, bruger kolonnerne populære HyperSep SPE kemi. Når de bruges sammen med konventionelle HPLC-systemer, søjler og passende skifteventiler, giver de:
  • Effektiv fjernelse af kontaminanter, såsom proteiner, fra prøver
  • Hurtig, effektiv oprensning og koncentration af målforbindelser
Thermo Scientific HyperSep Spydkast Direct-Connect Online SPE-søjler har et unikt fingertæt design for bekvemmelighed og effektivitet.
HyperSep Spydkast Direct-Connect Online SPE-kolonner er tilgængelige med følgende HyperSep SPE kemi:
HyperSep™ Retain™ PEP —til tilbageholdelse af polære og upolære analytter
HyperSep Retain-CX— til tilbageholdelse af basiske og ikke-polære analytter
HyperSep Retain-AX— til tilbageholdelse af sure og upolære analytter
HyperSep™ Hypercarb™ —til tilbageholdelse af ekstremt polære analytter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt HyperSep Retain-AX; 3,0 mm ID
Til brug med (applikation) Online udvinding af fast fase
Til brug med (udstyr) Konventionelt HPLC-system
Produktlinje HyperSep
Sorbent HyperSep Behold AX
Type Online Solid Phase Extraction Column
Diameter (metrisk) Indvendig 3.0 mm