Beskrivelse
Brugen af SPE-prøveforberedelse kan øge robustheden og pålideligheden af mange biologiske, farmaceutiske, retsmedicinske og miljømæssige applikationer markant.
Thermo Scientific™ HyperSep Hypercarb SPE-patroner har et unikt carbonbaseret grafitmateriale, der tilbageholder meget polære forbindelser, hvor silica- og harpikskolonner svigter. Kemien tillader selektivitet for strukturelt lignende forbindelser og tillader adskillelse af forbindelser ved hjælp af simple opløsningsmidler.
Kemien er pH-stabil 0 til 14 og tilbyder en unik retentionsmekanisme, der giver en helt anden selektivitet end silica eller polymerfaser, bestemt af styrken af interaktionen mellem analytter og Hypercarb overflade.
Høj batch-til-batch-reproducerbarhed sikrer ensartet, reproducerbar analytisk ydeevne
Stærke retentionsegenskaber tillader brug af lave lejevægte til koncentrerede ekstrakter
Ingen begrænsning for polære forbindelser
Ingen begrænsning på —elueringsmidler, brug 100 % organisk eller 100 % vandig og alt derimellem
HyperSep SPE patroner og plader
Thermo Scientific™ HyperSep™ fastfase ekstraktionspatroner tilbyder reproducerbar, pålidelig prøveforberedelse i et traditionelt format. Tilgængelig i en bred vifte af kemiske varianter og lejevægte er patronerne ideelle til store prøver og overholder industrielle standardkonfigurationer, hvilket muliggør effektiv rutinebehandling under vakuum, positivt tryk eller ved centrifugering.
De Thermo Scientific™ HyperSep-96™ Systemet inkorporerer traditionelle fastfase-ekstraktionssorbenter i 96-brønds pladeformat, hvilket giver hurtig analyse uden at ofre nøjagtighed eller reproducerbarhed. Det innovative design af HyperSep-96 brøndplader giver fleksibilitet til både metodeudvikling og skalajustering til 96-brønds uden metodegenvalidering. Brøndplader kan tilpasses, hvilket muliggør forskellige arrangementer med forskellige kemiske varianter af sorbenter til samtidig behandling. HyperSep-96 produkter er enten tilgængelige i pakker med 100 individuelle brønde eller i færdigmonterede plader.
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonnekapacitet (metrisk) | 1 ml |
| Oversigt | 50 mg Sengevægt; 1 mL Søjlevolumen |
| Sengens vægt | 50 mg |
| Til brug med (applikation) | Retention af højpolære forbindelser |
| Til brug med (udstyr) | Thermo Scientific HyperSep-96 System |
| Partikelstørrelse | 30μ m |
| Produktlinje | HyperSep |
| Sorbent | HyperSep Hypercarb |
| Type | Solid Phase ekstraktionspatron |
| Volumen (metrisk) | 1 mL |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.