Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyperSep™ Hypercarb™ SPE patroner
Artikelnummer. 10714406 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Sengens vægt:
25 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1000 mg
2.000 mg
Kolonnekapacitet (metrisk):
1 ml
3 ml
6 ml
15 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 20
Pakke med 30
Pakke med 50
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sengens vægt Kolonnekapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10714406 25 mg 1 ml Pakke med 50
10190633 200 mg 3 ml Pakke med 30
10513025 100 mg 1 ml Pakke med 30
10786893 50 mg 1 ml Pakke med 50
10233313 500 mg 6 ml Pakke med 20
10748043 1000 mg 6 ml Pakke med 10
10026844 2.000 mg 15 ml Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10714406 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 60106304
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Unikke grafit carbon-baserede SPE patroner tilbyder tilbageholdelse og adskillelse af polære forbindelser, hvor silica og harpiks stationære faser svigter.
Brugen af SPE-prøveforberedelse kan øge robustheden og pålideligheden af mange biologiske, farmaceutiske, retsmedicinske og miljømæssige applikationer markant.
Thermo Scientific™ HyperSep Hypercarb SPE-patroner har et unikt carbonbaseret grafitmateriale, der tilbageholder meget polære forbindelser, hvor silica- og harpikskolonner svigter. Kemien tillader selektivitet for strukturelt lignende forbindelser og tillader adskillelse af forbindelser ved hjælp af simple opløsningsmidler.
HyperSep Hypercarb SPE-patroner er pakket med 30 μm sfæriske partikler af 100 % porøst grafitisk kulstof (PGC). Sammensat af flade plader af hexagonalt arrangerede carbonatomer med en fuldt tilfredsstillet valens, overfladen af Hypercarb er krystallinsk og meget reproducerbar, uden mikroporer.
Kemien er pH-stabil 0 til 14 og tilbyder en unik retentionsmekanisme, der giver en helt anden selektivitet end silica eller polymerfaser, bestemt af styrken af interaktionen mellem analytter og Hypercarb overflade.
Høj batch-til-batch-reproducerbarhed sikrer ensartet, reproducerbar analytisk ydeevne
Stærke retentionsegenskaber tillader brug af lave lejevægte til koncentrerede ekstrakter
Ingen begrænsning for polære forbindelser
Ingen begrænsning på —elueringsmidler, brug 100 % organisk eller 100 % vandig og alt derimellem
HyperSep SPE patroner og plader
Thermo Scientific™ HyperSep™ fastfase ekstraktionspatroner tilbyder reproducerbar, pålidelig prøveforberedelse i et traditionelt format. Tilgængelig i en bred vifte af kemiske varianter og lejevægte er patronerne ideelle til store prøver og overholder industrielle standardkonfigurationer, hvilket muliggør effektiv rutinebehandling under vakuum, positivt tryk eller ved centrifugering.
De Thermo Scientific™ HyperSep-96™ Systemet inkorporerer traditionelle fastfase-ekstraktionssorbenter i 96-brønds pladeformat, hvilket giver hurtig analyse uden at ofre nøjagtighed eller reproducerbarhed. Det innovative design af HyperSep-96 brøndplader giver fleksibilitet til både metodeudvikling og skalajustering til 96-brønds uden metodegenvalidering. Brøndplader kan tilpasses, hvilket muliggør forskellige arrangementer med forskellige kemiske varianter af sorbenter til samtidig behandling. HyperSep-96 produkter er enten tilgængelige i pakker med 100 individuelle brønde eller i færdigmonterede plader.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonnekapacitet (metrisk) 1 ml
Oversigt 25 mg lejevægt; 1 ml kolonnevolumen
Sengens vægt 25 mg
Til brug med (applikation) Retention af højpolære forbindelser
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific HyperSep-96 System
Partikelstørrelse 30μ m
Produktlinje HyperSep
Sorbent HyperSep Hypercarb
Type Solid Phase ekstraktionspatron
Volumen (metrisk) 1 mL
Mængde Pakke med 50 stk
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.