Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersep™ Hypercarb™ Fast brøndplade
Artikelnummer. 13496976 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Sengens vægt:
25 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sengens vægt Pakningsstørrelse
13496976 25 mg Hver
13406986 50 mg Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13496976 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 60306502
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Unikt materiale til tilbageholdelse af meget polære forbindelser.
Thermo Scientific™ HyperSep™ og Hypercarb™ SPE indeholder fladt, 100 % porøst grafitisk carbon (PGC) med selektivitet for strukturelt lignende forbindelser, der tilbyder separation af forbindelser med simple opløsningsmidler
  • pH stabil 0 til 14
  • Høj batch-til-batch reproducerbarhed
  • Stærke retentionsegenskaber tillader brug af lave lejevægte til koncentrerede ekstrakter
  • Interaktionsmekanisme med polære molekyler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Sengens vægt 25 mg
Til brug med (udstyr) Universel vakuummanifold
Partikelstørrelse 40 til 60μ m
Produktlinje HyperSep
Sorbent HypeSep Hypercarb
Type 96-brøndsplade
Mængde 1/Ea