Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyperSep™ HPLC-kolonner til Online SPE
Artikelnummer. 10733976 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Sorbent:
HyperSep Behold AX
HyperSep Beholde CX
HyperSep Beholde PEP
HyperSep Hypercarb
Diameter (metrisk) Indvendig:
2,1 mm
3,0 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sorbent Diameter (metrisk) Indvendig Pakningsstørrelse
10733976 HyperSep Behold AX 3,0 mm Hver
10578015 HyperSep Beholde PEP 2,1 mm Hver
10169044 HyperSep Beholde PEP 3,0 mm Hver
10199174 HyperSep Beholde CX 2,1 mm Hver
10629375 HyperSep Beholde CX 3,0 mm Hver
10547435 HyperSep Behold AX 2,1 mm Hver
10240895 HyperSep Hypercarb 2,1 mm Hver
10577435 HyperSep Hypercarb 3,0 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10733976 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 60312402
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Rens op og koncentrer målanalytter på få minutter med disse kolonner, der kombinerer SPE-kemi med traditionelle HPLC-søjlefittings og hardware.
Oprydning og koncentrer målanalytter på få minutter med Thermo Scientific™ HyperSep™ Online SPE produkter. Tilgængelig i flere praktiske formater, bruger kolonnerne populære HyperSep SPE kemi. Når de bruges sammen med konventionelle HPLC-systemer og passende skifteventiler, giver de:
  • Effektiv fjernelse af kontaminanter, såsom proteiner, fra prøver
  • Hurtig, effektiv oprensning og koncentration af målforbindelser
HyperSep HPLC-søjler til Online SPE kombinerer SPE-kemi med traditionelle HPLC-søjlefittings og hardware.
HyperSep HPLC-kolonner til Online SPE er tilgængelige med følgende HyperSep SPE kemi:
HyperSep™ Retain™ PEP —til tilbageholdelse af polære og upolære analytter
HyperSep Retain-CX— til tilbageholdelse af basiske og ikke-polære analytter
HyperSep Retain-AX— til tilbageholdelse af sure og upolære analytter
HyperSep™ Hypercarb™ —til tilbageholdelse af ekstremt polære analytter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt HyperSep Retain-AX; 3,0 mm ID
Til brug med (applikation) Online udvinding af fast fase
Til brug med (udstyr) Konventionelt HPLC-system
Produktlinje HyperSep
Sorbent HyperSep Behold AX
Type Online HPLC-kolonne
Diameter (metrisk) Indvendig 3,0 mm
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.