Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyperSep™ HPLC-kolonner til Online SPE
Artikelnummer. 10577435 Shop alle Thermo Scientific produkter
Sorbent:
HyperSep Behold AX
HyperSep Beholde CX
HyperSep Beholde PEP
HyperSep Hypercarb
Diameter (metrisk) Indvendig:
2.1 mm
3.0 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10577435
Brand: Thermo Scientific™ 60312502
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Rens op og koncentrer målanalytter på få minutter med disse kolonner, der kombinerer SPE-kemi med traditionelle HPLC-søjlefittings og hardware.
Oprydning og koncentrer målanalytter på få minutter med Thermo Scientific™ HyperSep™ Online SPE produkter. Tilgængelig i flere praktiske formater, bruger kolonnerne populære HyperSep SPE kemi. Når de bruges sammen med konventionelle HPLC-systemer og passende skifteventiler, giver de:
  • Effektiv fjernelse af kontaminanter, såsom proteiner, fra prøver
  • Hurtig, effektiv oprensning og koncentration af målforbindelser
HyperSep HPLC-søjler til Online SPE kombinerer SPE-kemi med traditionelle HPLC-søjlefittings og hardware.
HyperSep HPLC-kolonner til Online SPE er tilgængelige med følgende HyperSep SPE kemi:
HyperSep™ Retain™ PEP —til tilbageholdelse af polære og upolære analytter
HyperSep Retain-CX— til tilbageholdelse af basiske og ikke-polære analytter
HyperSep Retain-AX— til tilbageholdelse af sure og upolære analytter
HyperSep™ Hypercarb™ —til tilbageholdelse af ekstremt polære analytter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt HyperSep Hypercarb; 3,0 mm ID
Til brug med (applikation) Online udvinding af fast fase
Til brug med (udstyr) Konventionelt HPLC-system
Produktlinje HyperSep
Sorbent HyperSep Hypercarb
Type Online HPLC-kolonne
Diameter (metrisk) Indvendig 3.0 mm
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.