Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyperSep™ HPLC-kolonner til Online SPE
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Oprydning og koncentrer målanalytter på få minutter med Thermo Scientific™ HyperSep™ Online SPE produkter. Tilgængelig i flere praktiske formater, bruger kolonnerne populære HyperSep SPE kemi. Når de bruges sammen med konventionelle HPLC-systemer og passende skifteventiler, giver de:
- Effektiv fjernelse af kontaminanter, såsom proteiner, fra prøver
- Hurtig, effektiv oprensning og koncentration af målforbindelser
HyperSep HPLC-søjler til Online SPE kombinerer SPE-kemi med traditionelle HPLC-søjlefittings og hardware.
HyperSep™ Retain™ PEP —til tilbageholdelse af polære og upolære analytter
HyperSep Retain-CX— til tilbageholdelse af basiske og ikke-polære analytter
HyperSep Retain-AX— til tilbageholdelse af sure og upolære analytter
HyperSep™ Hypercarb™ —til tilbageholdelse af ekstremt polære analytter
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | HyperSep Retain-AX; 2,1 mm ID |
| Til brug med (applikation) | Online udvinding af fast fase |
| Til brug med (udstyr) | Konventionelt HPLC-system |
| Produktlinje | HyperSep |
| Sorbent | HyperSep Behold AX |
| Type | Online HPLC-kolonne |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 2.1 mm |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.