Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyperSep™ HPLC-kolonner til Online SPE
Rens op og koncentrer målanalytter på få minutter med disse kolonner, der kombinerer SPE-kemi med traditionelle HPLC-søjlefittings og hardware.
Brand:  Thermo Scientific™ 60312-202
4120.57 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 10169044
  • 4145.00 DKK / Hver
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 18-09-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Oprydning og koncentrer målanalytter på få minutter med Thermo Scientific™ HyperSep™ Online SPE produkter. Tilgængelig i flere praktiske formater, bruger kolonnerne populære HyperSep SPE kemi. Når de bruges sammen med konventionelle HPLC-systemer og passende skifteventiler, giver de:
  • Effektiv fjernelse af kontaminanter, såsom proteiner, fra prøver
  • Hurtig, effektiv oprensning og koncentration af målforbindelser
HyperSep HPLC-søjler til Online SPE kombinerer SPE-kemi med traditionelle HPLC-søjlefittings og hardware.
HyperSep HPLC-kolonner til Online SPE er tilgængelige med følgende HyperSep SPE kemi:
HyperSep™ Retain™ PEP —til tilbageholdelse af polære og upolære analytter
HyperSep Retain-CX— til tilbageholdelse af basiske og ikke-polære analytter
HyperSep Retain-AX— til tilbageholdelse af sure og upolære analytter
HyperSep™ Hypercarb™ —til tilbageholdelse af ekstremt polære analytter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
HyperSep Behold PEP; 3,0 mm ID
Konventionelt HPLC-system
HyperSep Beholde PEP
3.0 mm
Online udvinding af fast fase
HyperSep
Online HPLC-kolonne
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ HyperSep™ HPLC-kolonner til Online SPE > HyperSep Behold PEP; 20 mm længde; 3,0 mm indvendig diameter
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.