Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyperSep™ Glasblok vakuummanifold stophaner
Artikelnummer. 11928168 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
16-Port glasblok vakuummanifold
24-Port glasblok vakuummanifold
Pakningsstørrelse:
Pakke med 16
Pakke med 24
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
11928168 24-Port glasblok vakuummanifold Pakke med 24
10692615 16-Port glasblok vakuummanifold Pakke med 16
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11928168 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 60104244
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Brug denne stophane til at styre strømmen af ekstrakt, der forlader din SPE-patron på Thermo Scientific™ HyperSep™ Glasblok vakuummanifold.
Styr strømmen af ekstrakt, der forlader din SPE-patron vha Thermo Scientific™ HyperSep™ Glasblok vakuummanifold stophaner. Manifolden giver dig mulighed for at behandle 16 eller 24 prøver igennem HyperSep SPE fastfase ekstraktionspatroner under vakuum. Stophaner er fastgjort til spidsen af patronen for manuel kontrol af flow.
HyperSep Glass Block Manifolds er holdbare, kemisk resistente enheder designet til at lave mange års problemfri ekstraktioner.
Polypropylenstativer er meget modstandsdygtige over for kemisk nedbrydning og misbrug og leveres svarende til antallet af positioner på manifoldlåget
Vakuumreguleringsventilen tillader optimering af prøvestrømningshastigheder under ekstraktionen
Reagensglasstativer muliggør brug af 12-13 mm eller 16 mm engangsreagensglas
Vakuummåler og udluftningsventil muliggør nem overvågning af vakuumprocessen
Benstøtter i hjørnerne forhindrer skader på luere og spidser, når låget ikke bruges
HyperSep SPE-patroner og -plader
HyperSep fastfaseekstraktionspatroner muliggør reproducerbar, pålidelig prøveforberedelse i et traditionelt format. Tilgængelig i en bred vifte af kemiske varianter og lejevægte er patronerne ideelle til store prøver og overholder industrielle standardkonfigurationer, hvilket muliggør effektiv rutinebehandling under vakuum, positivt tryk eller ved centrifugering.
HyperSep-96-systemet inkorporerer traditionelle fastfase-ekstraktionssorbenter i 96-brønds pladeformat, hvilket sikrer en hurtig analyse uden at ofre nøjagtighed eller reproducerbarhed. Det innovative design af HyperSep-96-brøndplader giver fleksibilitet til både metodeudvikling og opskalering til 96-brøndsformat uden at omvalidere metoden. Brøndplader kan tilpasses, hvilket muliggør forskellige arrangementer med forskellige kemiske varianter af sorbenter til samtidig behandling. HyperSep-96-produkter er tilgængelige i pakker med 100 individuelle brønde og i præmonterede plader.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Stophaner til 24 port glasblok vakuummanifold
Til brug med (applikation) Manuel flowkontrol
Til brug med (udstyr) 24-Port glasblok vakuummanifold
Produktlinje HyperSep
Type Stophaner
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.