Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyperSep™ Glasblok vakuummanifoldpumper
Artikelnummer. p-6228244 Shop alle Thermo Scientific produkter
Oversigt:
Vakuumpumpe, europæisk version
Vakuumpumpe, nordamerikansk version
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10419344
Brand: Thermo Scientific™ 60104241
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
16- og 24-ports vakuummanifolder fremskynder prøvebehandlingen; glasblokdesign muliggør visuel inspektion af ekstraktionsprocessen og forenkler rengøringen.
Brugen af SPE-prøveforberedelse kan øge robustheden og pålideligheden af mange biologiske, farmaceutiske, retsmedicinske og miljømæssige applikationer markant. Vi tilbyder et komplet udvalg af ekstraktionstilbehør til at komplementere både traditionelle patroner og 96-brøndspladeformater.
Thermo Scientific™ HyperSep™ Glasblokmanifolder tilbyder en enkel måde til hurtigt at behandle flere prøver. Manifolden er stiv Corian™ låget modstår vridning og tillader prøver at eluere direkte i engangsreagensglas. Designet muliggør synlig inspektion af udvindingsprocessen og letter rengøringen.
HyperSep Glass Block Manifolds er holdbare, kemisk resistente enheder designet til at lave mange års problemfri ekstraktioner.
  • Polypropylenstativer er meget modstandsdygtige over for kemisk nedbrydning og misbrug og leveres svarende til antallet af positioner på manifoldlåget.
  • Vakuumreguleringsventilen tillader optimering af prøvestrømningshastigheder under ekstraktionen
  • Reagensglasstativer muliggør brug af 12-13 mm eller 16 mm engangsreagensglas
  • Vakuummåler og udluftningsventil muliggør nem overvågning af vakuumprocessen
  • Benstøtter i hjørnerne forhindrer skader på luere og spidser, når låget ikke bruges
HyperSep SPE-patroner og -plader
HyperSep fastfaseekstraktionspatroner muliggør reproducerbar, pålidelig prøveforberedelse i et traditionelt format. Tilgængelig i en bred vifte af kemiske varianter og lejevægte er patronerne ideelle til store prøver og overholder industrielle standardkonfigurationer, hvilket muliggør effektiv rutinebehandling under vakuum, positivt tryk eller ved centrifugering.
HyperSep-96-systemet inkorporerer traditionelle fastfase-ekstraktionssorbenter i 96-brønds pladeformat, hvilket sikrer en hurtig analyse uden at ofre nøjagtighed eller reproducerbarhed. Det innovative design af HyperSep-96-brøndplader giver fleksibilitet til både metodeudvikling og opskalering til 96-brøndsformat uden at omvalidere metoden. Brøndplader kan tilpasses, hvilket muliggør forskellige arrangementer med forskellige kemiske varianter af sorbenter til samtidig behandling. HyperSep-96-produkter er tilgængelige i pakker med 100 individuelle brønde og i præmonterede plader.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Vakuumpumpe, europæisk version
Til brug med (applikation) SPE prøveforberedelse
Til brug med (udstyr) Glasblok vakuummanifold
Produktlinje HyperSep
Type Vakuumpumpe
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.