Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyperSep™ Glasblok vakuummanifoldpumper
Artikelnummer. 10419344 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Oversigt:
Europæisk version
Nordamerikansk version
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oversigt Pakningsstørrelse
10419344 Europæisk version Hver
10290715 Nordamerikansk version Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10419344 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 60104241
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 06-11-2026
16- og 24-ports vakuummanifolder fremskynder prøvebehandlingen; glasblokdesign muliggør visuel inspektion af ekstraktionsprocessen og forenkler rengøringen.
Brugen af SPE-prøveforberedelse kan øge robustheden og pålideligheden af mange biologiske, farmaceutiske, retsmedicinske og miljømæssige applikationer markant. Vi tilbyder et komplet udvalg af ekstraktionstilbehør til at komplementere både traditionelle patroner og 96-brøndspladeformater.
Thermo Scientific™ HyperSep™ Glasblokmanifolder tilbyder en enkel måde til hurtigt at behandle flere prøver. Manifolden er stiv Corian™ låget modstår vridning og tillader prøver at eluere direkte i engangsreagensglas. Designet muliggør synlig inspektion af udvindingsprocessen og letter rengøringen.
HyperSep Glass Block Manifolds er holdbare, kemisk resistente enheder designet til at lave mange års problemfri ekstraktioner.
  • Polypropylenstativer er meget modstandsdygtige over for kemisk nedbrydning og misbrug og leveres svarende til antallet af positioner på manifoldlåget.
  • Vakuumreguleringsventilen tillader optimering af prøvestrømningshastigheder under ekstraktionen
  • Reagensglasstativer muliggør brug af 12-13 mm eller 16 mm engangsreagensglas
  • Vakuummåler og udluftningsventil muliggør nem overvågning af vakuumprocessen
  • Benstøtter i hjørnerne forhindrer skader på luere og spidser, når låget ikke bruges
HyperSep SPE-patroner og -plader
HyperSep fastfaseekstraktionspatroner muliggør reproducerbar, pålidelig prøveforberedelse i et traditionelt format. Tilgængelig i en bred vifte af kemiske varianter og lejevægte er patronerne ideelle til store prøver og overholder industrielle standardkonfigurationer, hvilket muliggør effektiv rutinebehandling under vakuum, positivt tryk eller ved centrifugering.
HyperSep-96-systemet inkorporerer traditionelle fastfase-ekstraktionssorbenter i 96-brønds pladeformat, hvilket sikrer en hurtig analyse uden at ofre nøjagtighed eller reproducerbarhed. Det innovative design af HyperSep-96-brøndplader giver fleksibilitet til både metodeudvikling og opskalering til 96-brøndsformat uden at omvalidere metoden. Brøndplader kan tilpasses, hvilket muliggør forskellige arrangementer med forskellige kemiske varianter af sorbenter til samtidig behandling. HyperSep-96-produkter er tilgængelige i pakker med 100 individuelle brønde og i præmonterede plader.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Europæisk version
Til brug med (applikation) SPE prøveforberedelse
Til brug med (udstyr) Glasblok vakuummanifold
Produktlinje HyperSep
Type Vakuumpumpe
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.