Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyperSep™ Glasblok vakuummanifold Luer fittings og stik
Artikelnummer. 10678505 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Oversigt:
Bulk Luer Fittings, 12 pk
Luer Lock Stik, 12 pk
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oversigt unitSize
10678505 Bulk Luer Fittings, 12 pk Pakke med 12
11924576 Luer Lock Stik, 12 pk Pakke med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10678505 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 60104256
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bestil disse skod Luer-fittings til brug med glasblokvakuummanifolden.
Bestil disse Thermo Scientific™ HyperSep™ Vakuummanifold Luer fittings og stik, når du har brug for en udskiftning. De HyperSep Glasblokvakuummanifold muliggør prøveforberedelse ved fastfaseekstraktion ved hjælp af 16 eller 24 SPE-patroner.
HyperSep Glass Block Manifolds er holdbare, kemisk resistente enheder designet til at lave mange års problemfri ekstraktioner.
Polypropylenstativer er meget modstandsdygtige over for kemisk nedbrydning og misbrug og leveres svarende til antallet af positioner på manifoldlåget
Vakuumreguleringsventilen tillader optimering af prøvestrømningshastigheder under ekstraktionen
Reagensglasstativer muliggør brug af 12-13 mm eller 16 mm engangsreagensglas
Vakuummåler og udluftningsventil muliggør nem overvågning af vakuumprocessen
Benstøtter i hjørnerne forhindrer skader på luere og spidser, når låget ikke bruges
HyperSep SPE-patroner og -plader
HyperSep fastfaseekstraktionspatroner muliggør reproducerbar, pålidelig prøveforberedelse i et traditionelt format. Tilgængelig i en bred vifte af kemiske varianter og lejevægte er patronerne ideelle til store prøver og overholder industrielle standardkonfigurationer, hvilket muliggør effektiv rutinebehandling under vakuum, positivt tryk eller ved centrifugering.
HyperSep-96-systemet inkorporerer traditionelle fastfase-ekstraktionssorbenter i 96-brønds pladeformat, hvilket sikrer en hurtig analyse uden at ofre nøjagtighed eller reproducerbarhed. Det innovative design af HyperSep-96-brøndplader giver fleksibilitet til både metodeudvikling og opskalering til 96-brøndsformat uden at omvalidere metoden. Brøndplader kan tilpasses, hvilket muliggør forskellige arrangementer med forskellige kemiske varianter af sorbenter til samtidig behandling. HyperSep-96-produkter er tilgængelige i pakker med 100 individuelle brønde og i præmonterede plader.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Bulk Luer Fittings, 12 pk
Til brug med (applikation) SPE prøveforberedelse
Til brug med (udstyr) Glasblok vakuummanifold
Produktlinje HyperSep
Type Skot Luer Fittings
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.