Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyperSep™ Glasblok vakuummanifoldpakning
Artikelnummer. 10096694 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Oversigt:
Pakning til 16-ports vakuummanifold
Pakning til 24-ports vakuummanifold
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oversigt Pakningsstørrelse
10096694 Pakning til 16-ports vakuummanifold Hver
10362035 Pakning til 24-ports vakuummanifold Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10096694 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 60104249
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Udskift pakningen i Thermo Scientific™ HyperSep™ glasblok-vakuummanifolden efter behov for at opretholde vakuum og forhindre lækage.
Udskift pakningen i Thermo Scientific™ HyperSep™ glasblokvakuummanifolden efter behov for at opretholde vakuum og forhindre lækage. HyperSep Glasblok vakuummanifolden muliggør forberedelse af fastfase ekstraktionsprøver ved brug af 16 eller 24 SPE-patroner.
HyperSep Glass Block Manifolds er holdbare, kemisk resistente enheder designet til at lave mange års problemfri ekstraktioner.
Polypropylenstativer er meget modstandsdygtige over for kemisk nedbrydning og misbrug og leveres svarende til antallet af positioner på manifoldlåget
Vakuumreguleringsventilen tillader optimering af prøvestrømningshastigheder under ekstraktionen
Reagensglasstativer muliggør brug af 12-13 mm eller 16 mm engangsreagensglas
Vakuummåler og udluftningsventil muliggør nem overvågning af vakuumprocessen
Benstøtter i hjørnerne forhindrer skader på luere og spidser, når låget ikke bruges
HyperSep SPE-patroner og -plader
HyperSep fastfaseekstraktionspatroner muliggør reproducerbar, pålidelig prøveforberedelse i et traditionelt format. Tilgængelig i en bred vifte af kemiske varianter og lejevægte er patronerne ideelle til store prøver og overholder industrielle standardkonfigurationer, hvilket muliggør effektiv rutinebehandling under vakuum, positivt tryk eller ved centrifugering.
HyperSep-96-systemet inkorporerer traditionelle fastfase-ekstraktionssorbenter i 96-brønds pladeformat, hvilket sikrer en hurtig analyse uden at ofre nøjagtighed eller reproducerbarhed. Det innovative design af HyperSep-96-brøndplader giver fleksibilitet til både metodeudvikling og opskalering til 96-brøndsformat uden at omvalidere metoden. Brøndplader kan tilpasses, hvilket muliggør forskellige arrangementer med forskellige kemiske varianter af sorbenter til samtidig behandling. HyperSep-96-produkter er tilgængelige i pakker med 100 individuelle brønde og i præmonterede plader.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Pakning til 16-ports vakuummanifold
Til brug med (applikation) SPE prøveforberedelse
Til brug med (udstyr) Glasblok vakuummanifold
Produktlinje HyperSep
Type Pakning
Mængde 1 Pk.