Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyperSep™ Glasblok vakuummanifoldsøjleadaptere
Artikelnummer. 11939896 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Til brug med (applikation):
SPE prøveforberedelse
Pakningsstørrelse:
Pakke med 15
Artikelnummer. Til brug med (applikation) Pakningsstørrelse
11939896 SPE prøveforberedelse Pakke med 15
1 options
Artikelnummer. 11939896 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 60104259
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Bestil disse patronadaptere, når du bruger forskellige patronstørrelser på glasblokvakuummanifolden.
Brug Thermo Scientific™ HyperSep™ Glasblokvakuummanifoldpatronadaptere til brug af fastfaseekstraktionspatroner (SPE) i forskellige størrelser på glasblokvakuummanifolden til prøveforberedelse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Søjleadaptere til 1 mL, 3 mL, 6 mL SPE-søjler, 15 pk
Til brug med (applikation) SPE prøveforberedelse
Til brug med (udstyr) Glasblokvakuummanifold, 1 mL, 3 mL, 6 mL SPE-søjler
Produktlinje HyperSep
Type Søjleadaptere
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.