Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyperSep™ Glass Block Vacuum Manifolds
Artikelnummer. p-4524468 Shop alle Thermo Scientific produkter
Format:
16-port vacuum manifold, for PFAS
16-ports vakuummanifold
24-ports vakuummanifold
24-ports vakuummanifold, til PFAS
Til brug med (applikation):
SPE
SPE, PFAS
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10447263
Brand: Thermo Scientific™ 60104232
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
16- og 24-ports vakuummanifolder fremskynder prøvebehandlingen; glasblokdesign muliggør visuel inspektion af ekstraktionsprocessen og forenkler rengøringen.
Brugen af SPE-prøveforberedelse kan øge robustheden og pålideligheden af mange biologiske, farmaceutiske, retsmedicinske og miljømæssige applikationer markant. Vi tilbyder et komplet udvalg af ekstraktionstilbehør til at komplementere både traditionelle patroner og 96-brøndspladeformater.
Thermo Scientific™ HyperSep™ Glass Block Manifolds tilbyder en enkel måde til hurtigt at behandle flere prøver. Manifoldens stive Corian-låg modstår vridning og tillader prøver at eluere direkte ned i engangsreagensglas. Designet muliggør synlig inspektion af udvindingsprocessen og letter rengøringen.
HyperSep Glass Block Manifolds er holdbare, kemisk resistente enheder designet til at lave mange års problemfri ekstraktioner.
Polypropylenstativer er meget modstandsdygtige over for kemisk nedbrydning og misbrug og leveres svarende til antallet af positioner på manifoldlåget
Vakuumreguleringsventilen tillader optimering af prøvestrømningshastigheder under ekstraktionen
Reagensglasstativer muliggør brug af 12-13 mm eller 16 mm engangsreagensglas
Vakuummåler og udluftningsventil muliggør nem overvågning af vakuumprocessen
Benstøtter i hjørnerne forhindrer skader på luere og spidser, når låget ikke bruges
HyperSep SPE-patroner og -plader
HyperSep fastfaseekstraktionspatroner muliggør reproducerbar, pålidelig prøveforberedelse i et traditionelt format. Tilgængelig i en bred vifte af kemiske varianter og lejevægte er patronerne ideelle til store prøver og overholder industrielle standardkonfigurationer, hvilket muliggør effektiv rutinebehandling under vakuum, positivt tryk eller ved centrifugering.
HyperSep-96-systemet inkorporerer traditionelle fastfase-ekstraktionssorbenter i 96-brønds pladeformat, hvilket sikrer en hurtig analyse uden at ofre nøjagtighed eller reproducerbarhed. Det innovative design af HyperSep-96-brøndplader giver fleksibilitet til både metodeudvikling og opskalering til 96-brøndsformat uden at omvalidere metoden. Brøndplader kan tilpasses, hvilket muliggør forskellige arrangementer med forskellige kemiske varianter af sorbenter til samtidig behandling. HyperSep-96-produkter er tilgængelige i pakker med 100 individuelle brønde og i præmonterede plader.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format 16-ports vakuummanifold
Til brug med (applikation) SPE
Til brug med (udstyr) Vakuum
Produktlinje HyperSep
Type Vakuummanifold
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.