Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyperSep™ Glass Block Vacuum Manifolds
Artikelnummer. 30308743 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Format:
16-ports vakuummanifold
16-ports vakuummanifold, til PFAS
24-ports vakuummanifold
24-ports vakuummanifold, til PFAS
Til brug med (applikation):
SPE
SPE, PFAS
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Format Til brug med (applikation) Pakningsstørrelse
30308743 16-ports vakuummanifold, til PFAS SPE, PFAS -
10447263 16-ports vakuummanifold SPE Hver
10354413 24-ports vakuummanifold SPE Hver
30308742 24-ports vakuummanifold, til PFAS SPE, PFAS -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30308743 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 6010416VMPFAS
Forventet forsendelse: 03-11-2026
16- og 24-ports vakuummanifolder fremskynder prøvebehandlingen; glasblokdesign muliggør visuel inspektion af ekstraktionsprocessen og forenkler rengøringen.
Brugen af SPE-prøveforberedelse kan øge robustheden og pålideligheden af mange biologiske, farmaceutiske, retsmedicinske og miljømæssige applikationer markant. Vi tilbyder et komplet udvalg af ekstraktionstilbehør til at komplementere både traditionelle patroner og 96-brøndspladeformater.
Thermo Scientific™ HyperSep™ Glasblokmanifolder tilbyder en enkel måde hurtigt at behandle flere prøver på. Manifoldens stive Corian dæksel modstår deformation og tillader prøver at eluere direkte i engangsreagensglas. Designet muliggør synlig inspektion af udvindingsprocessen og letter rengøringen. HyperSep™ Glasblokmanifolde er kompatible med glasblok vakuummanifoldpumpen HyperSep™ .
HyperSep PFAS glasblokmanifolder er holdbare, kemisk resistente enheder, der er designet til at give mange års problemfri udtrækning. Maifold er specifikt designet til PFAS-applikationer, og systemet er tilpasset til at give minimal baggrund, hvilket gør det til en ideel løsning for laboratorier med fokus på rene og pålidelige ekstraktioner.
  • Polypropylenstativer er meget modstandsdygtige over for kemisk nedbrydning og misbrug og leveres svarende til antallet af positioner på manifoldlåget
  • Vakuumreguleringsventilen tillader optimering af prøvestrømningshastigheder under ekstraktionen
  • Reagensglasstativer muliggør brug af 12-13 mm eller 16 mm engangsreagensglas
  • Vakuummåler og udluftningsventil muliggør nem overvågning af vakuumprocessen
  • Benstøtter i hjørnerne forhindrer skader på luere og spidser, når låget ikke bruges
  • HyperSep SPE-patroner og plader
HyperSep Fastfase-ekstraktionspatroner tilbyder reproducerbar, pålidelig prøveforberedelse i et traditionelt format. Tilgængelig i en bred vifte af kemiske varianter og lejevægte er patronerne ideelle til store prøver og overholder industrielle standardkonfigurationer, hvilket muliggør effektiv rutinebehandling under vakuum, positivt tryk eller ved centrifugering.
Systemet HyperSep-96 inkorporerer traditionelle fastfase-ekstraktionssorbenter i 96-brønds pladeformat, hvilket giver hurtig analyse uden at gå på kompromis med nøjagtighed eller reproducerbarhed. Det innovative design af HyperSep-96 brøndplader giver fleksibilitet til både metodeudvikling og skaleringsjustering til 96-brønd uden metodevalidering. Brøndplader kan tilpasses, hvilket muliggør forskellige arrangementer med forskellige kemiske varianter af sorbenter til samtidig behandling. HyperSep-96 produkterne fås i pakker med 100 individuelle brønde og i forsamlede plader.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format 16-ports vakuummanifold, til PFAS
Til brug med (applikation) SPE, PFAS
Til brug med (udstyr) Vakuumpumpe
Produktlinje HyperSep
Type Vakuummanifold
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.