Beskrivelse
Brugen af SPE-prøveforberedelse kan øge robustheden og pålideligheden af mange biologiske, farmaceutiske, retsmedicinske og miljømæssige applikationer markant. Vi tilbyder et komplet udvalg af ekstraktionstilbehør til at komplementere både traditionelle patroner og 96-brøndspladeformater.
Thermo Scientific™ HyperSep™ Glasblokmanifolder tilbyder en enkel måde hurtigt at behandle flere prøver på. Manifoldens stive Corian dæksel modstår deformation og tillader prøver at eluere direkte i engangsreagensglas. Designet muliggør synlig inspektion af udvindingsprocessen og letter rengøringen. HyperSep™ Glasblokmanifolde er kompatible med glasblok vakuummanifoldpumpen HyperSep™ .
- Polypropylenstativer er meget modstandsdygtige over for kemisk nedbrydning og misbrug og leveres svarende til antallet af positioner på manifoldlåget
- Vakuumreguleringsventilen tillader optimering af prøvestrømningshastigheder under ekstraktionen
- Reagensglasstativer tillader brug af 12-13 mm eller 16 mm engangsreagensglas
- Vakuummåler og udluftningsventil muliggør nem overvågning af vakuumprocessen
- Benstøtter i hjørnerne forhindrer skader på luere og spidser, når låget ikke bruges
HyperSep SPE-patroner og -plader
HyperSep Fastfase-ekstraktionspatroner tilbyder reproducerbar, pålidelig prøveforberedelse i et traditionelt format. Tilgængelig i en bred vifte af kemiske varianter og lejevægte er patronerne ideelle til store prøver og overholder industrielle standardkonfigurationer, hvilket muliggør effektiv rutinebehandling under vakuum, positivt tryk eller ved centrifugering.
Systemet HyperSep-96 inkorporerer traditionelle fastfase-ekstraktionssorbenter i 96-brønds pladeformat, hvilket giver hurtig analyse uden at gå på kompromis med nøjagtighed eller reproducerbarhed. Det innovative design af HyperSep-96 brøndplader giver fleksibilitet til både metodeudvikling og skaleringsjustering til 96-brønd uden metodevalidering. Brøndplader kan tilpasses, hvilket muliggør forskellige arrangementer med forskellige kemiske varianter af sorbenter til samtidig behandling. HyperSep-96 produkterne fås i pakker med 100 individuelle brønde og i forsamlede plader.
Tekniske data
Tekniske data
| Format | 24-ports vakuummanifold, til PFAS |
| Til brug med (applikation) | SPE, PFAS |
| Til brug med (udstyr) | Vakuumpumpe |
| Produktlinje | HyperSep |
| Type | Vakuummanifold |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.