Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyperSep™ Glass Block Vacuum Manifolds
Artikelnummer. 10354413 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Format:
16-ports vakuummanifold
16-ports vakuummanifold, til PFAS
24-ports vakuummanifold
24-ports vakuummanifold, til PFAS
Til brug med (applikation):
SPE
SPE, PFAS
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Format Til brug med (applikation) Pakningsstørrelse
10354413 24-ports vakuummanifold SPE Hver
10447263 16-ports vakuummanifold SPE Hver
30308742 24-ports vakuummanifold, til PFAS SPE, PFAS -
30308743 16-ports vakuummanifold, til PFAS SPE, PFAS -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10354413 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 60104233
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
16- og 24-ports vakuummanifolder fremskynder prøvebehandlingen; glasblokdesign muliggør visuel inspektion af ekstraktionsprocessen og forenkler rengøringen.
Brugen af SPE-prøveforberedelse kan øge robustheden og pålideligheden af mange biologiske, farmaceutiske, retsmedicinske og miljømæssige applikationer markant. Vi tilbyder et komplet udvalg af ekstraktionstilbehør til at komplementere både traditionelle patroner og 96-brøndspladeformater.
Thermo Scientific™ HyperSep™ Glasblokmanifolder tilbyder en enkel måde hurtigt at behandle flere prøver på. Manifoldens stive Corian dæksel modstår deformation og tillader prøver at eluere direkte i engangsreagensglas. Designet muliggør synlig inspektion af udvindingsprocessen og letter rengøringen. HyperSep™ Glasblokmanifolde er kompatible med glasblok vakuummanifoldpumpen HyperSep™ .
HyperSep Glass Block Manifolds er holdbare, kemisk resistente enheder designet til at lave mange års problemfri ekstraktioner.
Polypropylenstativer er meget modstandsdygtige over for kemisk nedbrydning og misbrug og leveres svarende til antallet af positioner på manifoldlåget
Vakuumreguleringsventilen tillader optimering af prøvestrømningshastigheder under ekstraktionen
Reagensglasstativer muliggør brug af 12-13 mm eller 16 mm engangsreagensglas
Vakuummåler og udluftningsventil muliggør nem overvågning af vakuumprocessen
Benstøtter i hjørnerne forhindrer skader på luere og spidser, når låget ikke bruges
HyperSep SPE-patroner og -plader
HyperSep fastfaseekstraktionspatroner muliggør reproducerbar, pålidelig prøveforberedelse i et traditionelt format. Tilgængelig i en bred vifte af kemiske varianter og lejevægte er patronerne ideelle til store prøver og overholder industrielle standardkonfigurationer, hvilket muliggør effektiv rutinebehandling under vakuum, positivt tryk eller ved centrifugering.
HyperSep-96-systemet inkorporerer traditionelle fastfase-ekstraktionssorbenter i 96-brønds pladeformat, hvilket sikrer en hurtig analyse uden at ofre nøjagtighed eller reproducerbarhed. Det innovative design af HyperSep-96-brøndplader giver fleksibilitet til både metodeudvikling og opskalering til 96-brøndsformat uden at omvalidere metoden. Brøndplader kan tilpasses, hvilket muliggør forskellige arrangementer med forskellige kemiske varianter af sorbenter til samtidig behandling. HyperSep-96-produkter er tilgængelige i pakker med 100 individuelle brønde og i præmonterede plader.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format 24-ports vakuummanifold
Til brug med (applikation) SPE
Til brug med (udstyr) Vakuum
Produktlinje HyperSep
Type Vakuummanifold
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.