Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyperSep™ Florisil Patroner
Artikelnummer. p-4524377 Shop alle Thermo Scientific produkter
Sengens vægt:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1000 mg
2.000 mg
5000 mg
10 g
Kolonnekapacitet (metrisk):
1 ml
3 ml
6 ml
15 ml
25 ml
75 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 100
Pakke med 20
Pakke med 30
Pakke med 50
Artikelnummer. 10620836
Brand: Thermo Scientific™ 60108402
Isoler polære forbindelser fra upolære matricer med disse Florisil SPE patroner, som er særligt velegnede til udvinding af klorerede pesticider.
Brugen af SPE-prøveforberedelse kan øge robustheden og pålideligheden af mange biologiske, farmaceutiske, retsmedicinske og miljømæssige applikationer markant.
Thermo Scientific™ HyperSep™ Florisil Patroner er ideelle til isolering af polære forbindelser fra ikke-polære matricer. Typiske anvendelser omfatter:
  • Udvinding af pesticider ved hjælp af officielle metoder
  • Ekstraktion af polychlorerede biphenyler (PCB'er) i transformerolie
  • Alkohol, aldehyder, aminer og stoffer
Ekstremt polar karakter, HyperSep Florisil SPE-patroner er særligt velegnede til udvinding af klorerede pesticider. Den magnesiafyldte silicagel tilbyder hurtige strømningshastigheder til store prøvevolumener.
Ekstremt polar karakter, HyperSep Florisil SPE-patroner er særligt velegnede til udvinding af klorerede pesticider. Den magnesiafyldte silicagel tilbyder hurtige strømningshastigheder til store prøvevolumener.
HyperSep SPE patroner og plader
Thermo Scientific™ HyperSep™ fastfase ekstraktionspatroner tilbyder reproducerbar, pålidelig prøveforberedelse i et traditionelt format. Tilgængelig i en bred vifte af kemiske varianter og lejevægte er patronerne ideelle til store prøver og overholder industrielle standardkonfigurationer, hvilket muliggør effektiv rutinebehandling under vakuum, positivt tryk eller ved centrifugering.
De Thermo Scientific™ HyperSep-96™ Systemet inkorporerer traditionelle fastfase-ekstraktionssorbenter i 96-brønds pladeformat, hvilket giver hurtig analyse uden at ofre nøjagtighed eller reproducerbarhed. Det innovative design af HyperSep-96 brøndplader giver fleksibilitet til både metodeudvikling og skalajustering til 96-brønd uden metodegenvalidering. Brøndplader kan tilpasses, hvilket muliggør forskellige arrangementer med forskellige kemiske varianter af sorbenter til samtidig behandling. HyperSep-96 produkter er enten tilgængelige i pakker med 100 individuelle brønde eller i formonterede plader.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonnekapacitet (metrisk) 1 ml
Oversigt 50 mg Sengevægt; 1 ml kolonnevolumen
Sengens vægt 50 mg
Til brug med (applikation) Isolering af polære forbindelser fra ikke-polære matricer
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific HyperSep-96 System
Partikelstørrelse 40 til 60μ m
Produktlinje HyperSep
Sorbent HyperSep Florisil
Type Solid Phase ekstraktionspatron
Volumen (metrisk) 1 mL
Mængde Pakke med 100 stk
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.