Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyperSep™ Florisil Patroner
Artikelnummer. 11814072 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Sengens vægt:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1000 mg
2.000 mg
5000 mg
10 g
Kolonnekapacitet (metrisk):
1 ml
3 ml
6 ml
15 ml
25 ml
75 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 100
Pakke med 20
Pakke med 30
Pakke med 50
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sengens vægt Kolonnekapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11814072 200 mg 3 ml Pakke med 50
10620836 50 mg 1 ml Pakke med 100
11527581 100 mg 1 ml Pakke med 100
10344133 500 mg 3 ml Pakke med 50
10394083 1000 mg 6 ml Pakke med 30
10203273 500 mg 6 ml Pakke med 30
10107414 2.000 mg 15 ml Pakke med 20
10724057 5000 mg 25 ml Pakke med 20
10036844 10 g 75 ml Pakke med 10
16833200 1000 mg 6 ml -
16883200 500 mg 6 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 11814072 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 60108404
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Isoler polære forbindelser fra upolære matricer med disse Florisil SPE patroner, som er særligt velegnede til udvinding af klorerede pesticider.
Brugen af SPE-prøveforberedelse kan øge robustheden og pålideligheden af mange biologiske, farmaceutiske, retsmedicinske og miljømæssige applikationer markant.
Thermo Scientific™ HyperSep™ Florisil Patroner er ideelle til isolering af polære forbindelser fra ikke-polære matricer. Typiske anvendelser omfatter:
  • Udvinding af pesticider ved hjælp af officielle metoder
  • Ekstraktion af polychlorerede biphenyler (PCB'er) i transformerolie
  • Alkohol, aldehyder, aminer og stoffer
Ekstremt polar karakter, HyperSep Florisil SPE-patroner er særligt velegnede til udvinding af klorerede pesticider. Den magnesiafyldte silicagel tilbyder hurtige strømningshastigheder til store prøvevolumener.
Ekstremt polar karakter, HyperSep Florisil SPE-patroner er særligt velegnede til udvinding af klorerede pesticider. Den magnesiafyldte silicagel tilbyder hurtige strømningshastigheder til store prøvevolumener.
HyperSep SPE patroner og plader
Thermo Scientific™ HyperSep™ fastfase ekstraktionspatroner tilbyder reproducerbar, pålidelig prøveforberedelse i et traditionelt format. Tilgængelig i en bred vifte af kemiske varianter og lejevægte er patronerne ideelle til store prøver og overholder industrielle standardkonfigurationer, hvilket muliggør effektiv rutinebehandling under vakuum, positivt tryk eller ved centrifugering.
De Thermo Scientific™ HyperSep-96™ Systemet inkorporerer traditionelle fastfase-ekstraktionssorbenter i 96-brønds pladeformat, hvilket giver hurtig analyse uden at ofre nøjagtighed eller reproducerbarhed. Det innovative design af HyperSep-96 brøndplader giver fleksibilitet til både metodeudvikling og skalajustering til 96-brønd uden metodegenvalidering. Brøndplader kan tilpasses, hvilket muliggør forskellige arrangementer med forskellige kemiske varianter af sorbenter til samtidig behandling. HyperSep-96 produkter er enten tilgængelige i pakker med 100 individuelle brønde eller i formonterede plader.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonnekapacitet (metrisk) 3 ml
Oversigt 200 mg Sengevægt; 3 mL kolonnevolumen
Sengens vægt 200 mg
Til brug med (applikation) Isolering af polære forbindelser fra ikke-polære matricer
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific HyperSep-96 System
Partikelstørrelse 40 til 60μ m
Produktlinje HyperSep
Sorbent HyperSep Florisil
Type Solid Phase ekstraktionspatron
Volumen (metrisk) 3 mL
Mængde Pakke med 50 stk
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.