Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyperSep™ Dispersive SPE Clean-up Products (QuEChERS)
Spar tid og opnå mere nøjagtige pesticidbestemmelser ved at bruge disse præ-forberedte dispersive SPE-produkter til QuEChERS-oprensning.
Brand:  Thermo Scientific™ 60105-325
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 15280359
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Vis mere
Tekniske data
Tekniske data
1200 mg MgSO4, 400 mg PSA, 400 mg C18
HyperSep
QuEChERS Clean-up
QuEChERS Method
Anhydrous Magnesium Sulfate, Primary/Secondary Amine, Endcapped C18
15 mL Centrifuge Tubes
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ HyperSep™ Dispersive SPE Clean-up Products (QuEChERS) >
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.