Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyperSep™ Dispersive SPE Clean-up Products (QuEChERS)
Artikelnummer. 10619875 Shop alle Thermo Scientific produkter
Volumen (metrisk):
15 ml
15 ml centrifugerør
2 ml centrifugerør
6 mL Centrifugerør
6 ml centrifugerør
Til brug med (applikation):
QuEChERS-metoden
Schenck metode
Schenck-metoden
Oversigt:
1200 mg MgSO4, 400 mg PSA
1200 mg MgSO4, 400 mg PSA, 400 mg C18
1200 mg MgSO4, 400 mg PSA, 400 mg C18, 400 mg GCB
1200 mg MgSO4, 900 mg PSA
150 mg MgSO4, 150 mg PSA
150 mg MgSO4, 150 mg PSA, 50 mg C18
150 mg MgSO4, 25 mg PSA
150 mg MgSO4, 25 mg PSA, 2,5 mg GCB
150 mg MgSO4, 25 mg PSA, 25 mg C18
150 mg MgSO4, 25 mg PSA, 7,5 mg GCB
150 mg MgSO4, 300 mg PSA, 150 mg klorofiltrat
150 mg MgSO4, 50 mg PSA
150 mg MgSO4, 50 mg PSA, 50 mg C18
150 mg MgSO4, 50 mg PSA, 50 mg C18, 50 mg GCB
150 mg MgSO4, 50 mg PSA, 50 mg GCB
150 mg MgSO4, 50 mg PSA, 50 mg klorofiltrat
400 mg PSA i bunden, 200 mg GCB i toppen, adskilt af en fritte
4000 mg MgS04, 1000 mg NaCl, 1000 mg C 6 H 9 Na 3 O 9, 500 mg C 6 H 6 Na 2 O 7 · 1,5 H 2 O
500 mg PSA i bunden, 500 mg GCB i toppen, adskilt af en fritte
500 mg PSA på bunden, 250 mg GCB på toppen, adskilt af en Frit
750 mg MgSO4, 250 mg PSA, 250 mg C18, 250 GCB
900 mg MgSO4, 150 mg PSA
900 mg MgSO4, 150 mg PSA, 15 mg GCB
900 mg MgSO4, 150 mg PSA, 150 mg C18
900 mg MgSO4, 150 mg PSA, 45 mg GCB
900 mg MgSO4, 300 mg PSA
900 mg MgSO4, 300 mg PSA, 150 mg C18
900 mg MgSO4, 300 mg PSA, 150 mg GCB
900 mg vandfrit magnesiumsulfat, 150 mg PSA
900 mg vandfrit magnesiumsulfat, 300 mg PSA
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 100
Pakke med 30
Pakke med 50
Pakke med 500
Artikelnummer. 10619875
Brand: Thermo Scientific™ 60105214
Spar tid og opnå mere nøjagtige pesticidbestemmelser ved at bruge disse præ-forberedte dispersive SPE-produkter til QuEChERS-oprensning.
QuEChERS Dispersive SPE methods offer a convenient and effective approach for extraction and clean-up of pesticide residues in food and other complex matrices. The robust procedure offers a number of compelling advantages: high recoveries, accurate results, high sample throughput, low solvent and glassware usage, reduced labor and bench space and lower reagent costs.
Thermo Scientific™ HyperSep Dispersive SPE Clean-Up Products are available in a range of pre-prepared sorbent combinations, each containing the proper sorbents for optimum clean-up of analytes extracted using QuEChERS methods.
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter.
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 900 mg MgSO4, 300 mg PSA
Til brug med (applikation) QuEChERS-metoden
Produktlinje HyperSep
Sorbent Anhydrous Magnesium Sulfate, Primary/Secondary Amine
Type QuEChERS Clean-up
Volumen (metrisk) 15 ml centrifugerør
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.